The assay primers and probes lie within a single exon. This assay will detect gDNA.
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | Amplicon Length | |
---|---|---|---|---|---|
GenBank mRNA | AF007820.1 | - | - | 152 | |
AF042143.1 | - | - | 152 | ||
AF132848.1 | - | - | 152 | ||
AF289175.1 | - | - | 152 | ||
AF289179.1 | - | - | 152 | ||
AJ291694.1 | - | - | 152 | ||
AJ581763.1 | - | - | 152 | ||
AK008094.1 | - | - | 152 | ||
AK008129.1 | - | - | 152 | ||
AK008145.1 | - | 2 - 2 | 152 | ||
AK008232.1 | - | - | 152 | ||
AK008421.1 | - | - | 152 | ||
AY170494.1 | - | - | 152 | ||
AY170495.1 | - | - | 152 | ||
AY170503.1 | - | - | 152 | ||
AY170504.1 | - | - | 152 | ||
AY170505.1 | - | - | 152 | ||
AY170508.1 | - | - | 152 | ||
AY170510.1 | - | - | 152 | ||
AY170512.1 | - | - | 152 | ||
AY170513.1 | - | - | 152 | ||
AY170514.1 | - | - | 152 | ||
AY170515.1 | - | - | 152 | ||
AY170516.1 | - | - | 152 | ||
AY170517.1 | - | - | 152 | ||
AY170518.1 | - | - | 152 | ||
AY170519.1 | - | - | 152 | ||
AY170520.1 | - | - | 152 | ||
AY170521.1 | - | - | 152 | ||
AY170523.1 | - | - | 152 | ||
AY170524.1 | - | - | 152 | ||
AY170525.1 | - | - | 152 | ||
AY170527.1 | - | - | 152 | ||
AY170529.1 | - | - | 152 | ||
AY170531.1 | - | - | 152 | ||
AY170532.1 | - | - | 152 | ||
AY170533.1 | - | - | 152 | ||
AY170534.1 | - | - | 152 | ||
AY170535.1 | - | - | 152 | ||
AY170536.1 | - | - | 152 | ||
AY170538.1 | - | - | 152 | ||
AY170539.1 | - | - | 152 | ||
AY170541.1 | - | - | 152 | ||
AY170544.1 | - | - | 152 | ||
AY170545.1 | - | - | 152 | ||
AY170546.1 | - | - | 152 | ||
AY170548.1 | - | - | 152 | ||
AY170549.1 | - | - | 215 | 152 | |
AY170553.1 | - | - | 152 | ||
AY170554.1 | - | - | 152 | ||
AY170557.1 | - | - | 152 | ||
AY170559.1 | - | - | 152 | ||
AY170563.1 | - | - | 152 | ||
AY170564.1 | - | - | 152 | ||
AY170568.1 | - | - | 152 | ||
AY170570.1 | - | - | 152 | ||
AY170574.1 | - | - | 152 | ||
AY170575.1 | - | - | 152 | ||
AY170576.1 | - | - | 152 | ||
AY170581.1 | - | - | 152 | ||
AY170585.1 | - | - | 152 | ||
AY170588.1 | - | - | 152 | ||
AY170589.1 | - | - | 215 | 152 | |
AY170595.1 | - | - | 152 | ||
AY170597.1 | - | - | 215 | 152 | |
AY170599.1 | - | - | 152 | ||
AY170601.1 | - | - | 152 | ||
AY178828.1 | - | - | 152 | ||
AY178831.1 | - | - | 152 | ||
K02795.1 | - | - | 152 | ||
K02796.1 | - | - | 152 | ||
L11713.1 | - | - | 152 | ||
M19915.1 | - | - | 152 | ||
M26779.1 | - | - | 152 | ||
M34584.1 | - | - | 152 | ||
M34585.1 | - | - | 152 | ||
M34619.1 | - | - | 152 | ||
M92397.1 | - | - | 152 | ||
S79265.1 | - | - | 152 | ||
U18593.1 | - | - | 152 | ||
U19308.1 | - | - | 152 | ||
U19313.1 | - | - | 152 | ||
U19314.1 | - | - | 152 | ||
U19321.1 | - | - | 152 | ||
U19334.1 | - | - | 152 | ||
U19336.1 | - | - | 152 | ||
U19338.1 | - | - | 152 | ||
U19340.1 | - | - | 152 | ||
U21067.1 | - | - | 152 | ||
U21069.1 | - | - | 152 | ||
U55691.1 | - | - | 152 | ||
X17168.1 | - | - | 152 | ||
X17169.1 | - | - | 152 | ||
X58654.1 | - | 1 - 1 | 152 | ||
X58656.1 | - | 1 - 1 | 152 | ||
X58659.1 | - | 1 - 1 | 152 | ||
X58660.1 | - | 1 - 1 | 152 | ||
X99507.1 | - | - | 152 | ||
Z22056.1 | - | - | 152 |