Assay Design

The assay probe spans an exon junction.

Gene Transcripts

Gene Symbol
UTY
Entrez Gene ID
7404
Gene Name
ubiquitously transcribed tetratricopeptide repeat containing, Y-linked
Gene Aliases
KDM6AL, UTY1
Chromosome Location
Chr.Y: 13230770 - 13480670 on Build GRCh38
Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location Amplicon Length
RefSeq NM_001258249.1 NP_001245178.1 9 - 10 1748 80
NM_001258250.1 NP_001245179.1 9 - 10 1748 80
NM_001258251.1 NP_001245180.1 9 - 10 1748 80
NM_001258252.1 NP_001245181.1 9 - 10 1748 80
NM_001258253.1 NP_001245182.1 9 - 10 1748 80
NM_001258254.1 NP_001245183.1 9 - 10 1748 80
NM_001258255.1 NP_001245184.1 9 - 10 1748 80
NM_001258256.1 NP_001245185.1 9 - 10 1748 80
NM_001258257.1 NP_001245186.1 9 - 10 1748 80
NM_001258258.1 NP_001245187.1 9 - 10 1748 80
NM_001258259.1 NP_001245188.1 9 - 10 1748 80
NM_001258260.1 NP_001245189.1 9 - 10 1748 80
NM_001258261.1 NP_001245190.1 9 - 10 1748 80
NM_001258262.1 NP_001245191.1 9 - 10 1748 80
NM_001258263.1 NP_001245192.1 9 - 10 1748 80
NM_001258264.1 NP_001245193.1 9 - 10 1748 80
NM_001258265.1 NP_001245194.1 5 - 6 1499 80
NM_001258266.1 NP_001245195.1 9 - 10 1748 80
NM_001258267.1 NP_001245196.1 9 - 10 1748 80
NM_001258268.1 NP_001245197.1 9 - 10 1748 80
NM_001258269.1 NP_001245198.1 9 - 10 1748 80
NM_001258270.1 NP_001245199.1 9 - 10 1748 80
NM_007125.4 NP_009056.3 9 - 10 1748 80
NM_182659.1 NP_872600.1 9 - 10 1748 80
NM_182660.1 NP_872601.1 9 - 10 1748 80
NR_047596.1 9 - 10 1748 80
NR_047597.1 10 - 11 1854 80
NR_047599.1 9 - 10 1748 80
NR_047600.1 8 - 9 1713 80
NR_047601.1 9 - 10 1748 80
NR_047602.1 8 - 9 1713 80
NR_047603.1 10 - 11 1871 80
NR_047604.1 9 - 10 1748 80
NR_047605.1 9 - 10 1748 80
NR_047606.1 9 - 10 1748 80
NR_047607.1 9 - 10 1748 80
NR_047608.1 9 - 10 1748 80
NR_047609.1 9 - 10 1748 80
NR_047610.1 9 - 10 1748 80
NR_047611.1 9 - 10 1748 80
NR_047612.1 9 - 10 1748 80
NR_047613.1 8 - 9 1698 80
NR_047614.1 10 - 11 1862 80
NR_047615.1 9 - 10 1748 80
NR_047616.1 10 - 11 1862 80
NR_047617.1 10 - 11 1854 80
NR_047618.1 9 - 10 1748 80
NR_047619.1 9 - 10 1748 80
NR_047620.1 9 - 10 1748 80
NR_047621.1 9 - 10 1819 80
NR_047622.1 9 - 10 1748 80
NR_047623.1 9 - 10 1748 80
NR_047624.1 11 - 12 1968 80
NR_047626.1 9 - 10 1748 80
NR_047627.1 8 - 9 1713 80
NR_047628.1 9 - 10 1748 80
NR_047629.1 9 - 10 1748 80
NR_047630.1 9 - 10 1748 80
NR_047631.1 9 - 10 1748 80
NR_047632.1 10 - 11 1828 80
NR_047633.1 9 - 10 1748 80
NR_047634.1 8 - 9 1713 80
NR_047636.1 9 - 10 1748 80
NR_047637.1 9 - 10 1748 80
NR_047640.1 10 - 11 1854 80
NR_047641.1 9 - 10 1748 80
NR_047642.1 9 - 10 1748 80
NR_047643.1 9 - 10 1748 80
NR_047644.1 9 - 10 1748 80
NR_047645.1 9 - 10 1819 80
NR_047647.1 9 - 10 1748 80
XM_005262518.3 XP_005262575.1 9 - 10 1094 80
XM_006724875.3 XP_006724938.1 9 - 10 1094 80
XM_011531441.2 XP_011529743.1 9 - 10 1094 80
XM_011531442.2 XP_011529744.1 9 - 10 1094 80
XM_011531443.2 XP_011529745.1 9 - 10 1094 80
XM_011531445.2 XP_011529747.1 9 - 10 1094 80
XM_011531446.2 XP_011529748.1 9 - 10 1094 80
XM_011531447.2 XP_011529749.1 9 - 10 1094 80
XM_011531448.2 XP_011529750.1 9 - 10 1094 80
XM_011531449.2 XP_011529751.1 9 - 10 1094 80
XM_011531450.2 XP_011529752.1 9 - 10 1094 80
XM_011531451.2 XP_011529753.1 9 - 10 1094 80
XM_011531452.2 XP_011529754.1 9 - 10 1094 80
XM_011531453.2 XP_011529755.1 9 - 10 1094 80
XM_011531454.2 XP_011529756.1 9 - 10 1094 80
XM_011531455.2 XP_011529757.1 9 - 10 1094 80
XM_011531457.2 XP_011529759.1 9 - 10 1094 80
XM_011531458.2 XP_011529760.1 9 - 10 1094 80
XM_011531459.2 XP_011529761.1 9 - 10 1094 80
XM_011531460.2 XP_011529762.1 9 - 10 1094 80
XM_011531461.2 XP_011529763.1 9 - 10 1094 80
XM_011531462.2 XP_011529764.1 9 - 10 1094 80
XM_011531463.2 XP_011529765.1 9 - 10 1094 80
XM_011531464.2 XP_011529766.1 9 - 10 1094 80
XM_011531465.2 XP_011529767.1 9 - 10 1094 80
XM_017030066.1 XP_016885555.1 9 - 10 1094 80
XM_017030067.1 XP_016885556.1 9 - 10 1094 80
XM_017030068.1 XP_016885557.1 9 - 10 1094 80
XM_017030069.1 XP_016885558.1 9 - 10 1094 80
XM_017030070.1 XP_016885559.1 9 - 10 1094 80
XM_017030071.1 XP_016885560.1 9 - 10 1094 80
XM_017030072.1 XP_016885561.1 9 - 10 1094 80
XM_017030073.1 XP_016885562.1 9 - 10 1094 80
XM_017030074.1 XP_016885563.1 9 - 10 1094 80
GenBank mRNA AF000994.1 - 9 - 10 1748 80
AF000995.1 - 9 - 10 1748 80
AF000996.1 - 9 - 10 1748 80
AK292858.1 - 9 - 10 998 80
AY682463.1 - 9 - 10 749 80
AY730613.1 - 9 - 10 743 80
AY769062.1 - 10 - 11 849 80
AY769064.1 - 8 - 9 708 80
AY769065.1 - 9 - 10 743 80
AY769066.1 - 9 - 10 80
AY769067.1 - 9 - 10 743 80
AY769068.1 - 10 - 11 849 80
AY934849.1 - 10 - 11 849 80
AY934851.1 - 9 - 10 743 80
AY934852.1 - 9 - 10 743 80
AY934853.1 - 10 - 11 823 80
AY934854.1 - 9 - 10 743 80
AY934855.1 - 9 - 10 743 80
AY934856.1 - 8 - 9 708 80
AY934857.1 - 10 - 11 857 80
DQ140388.1 - 9 - 10 743 80
DQ140389.1 - 9 - 10 743 80
DQ140390.1 - 9 - 10 743 80
DQ341385.1 - 9 - 10 743 80
DQ341387.1 - 9 - 10 743 80
DQ345543.1 - 9 - 10 743 80
DQ350457.1 - 9 - 10 743 80
DQ350458.1 - 10 - 11 857 80
DQ350459.1 - 9 - 10 743 80
EF612660.1 - 9 - 10 743 80
EF612661.1 - 9 - 10 743 80
EF612662.1 - 9 - 10 743 80
EF612663.1 - 9 - 10 743 80
EF612664.1 - 9 - 10 743 80
EF612665.1 - 9 - 10 743 80
EF612666.1 - 7 - 8 653 80
EF612667.1 - 9 - 10 743 80
EF612668.1 - 9 - 10 743 80
EF612669.1 - 9 - 10 743 80
EF612670.1 - 9 - 10 743 80
EF612671.1 - 9 - 10 743 80
EF612672.1 - 9 - 10 743 80
EF612673.1 - 9 - 10 743 80
EF612674.1 - 9 - 10 743 80
EF612675.1 - 9 - 10 743 80
EF612676.1 - 9 - 10 743 80
EF612677.1 - 9 - 10 743 80
EF612678.1 - 9 - 10 743 80
EF612679.1 - 9 - 10 743 80
EF612680.1 - 9 - 10 743 80
EF612681.1 - 7 - 8 653 80
EF612683.1 - 9 - 10 743 80
EF612685.1 - 9 - 10 743 80
EF612686.1 - 9 - 10 743 80
EF612687.1 - 9 - 10 743 80
EF612689.1 - 9 - 10 743 80
EF612690.1 - 9 - 10 743 80
EF612691.1 - 9 - 10 743 80
EF612692.1 - 7 - 8 653 80
EF612693.1 - 9 - 10 743 80
EF612694.1 - 9 - 10 80
EF612695.1 - 9 - 10 743 80
EF612696.1 - 9 - 10 743 80
EF612697.1 - 9 - 10 743 80
EF612698.1 - 7 - 8 653 80
EF612699.1 - 9 - 10 743 80
EF653165.1 - 8 - 9 708 80
EF653167.1 - 8 - 9 708 80
EF653168.1 - 9 - 10 743 80
EF653169.1 - 8 - 9 708 80
EF653170.1 - 8 - 9 708 80
EF653172.1 - 8 - 9 634 80
EF653173.1 - 9 - 10 743 80
EF653174.1 - 10 - 11 849 80
EF653175.1 - 10 - 11 849 80
EF653177.1 - 9 - 10 743 80
EF653178.1 - 12 - 13 1100 80
EF653179.1 - 9 - 10 743 80
EF653180.1 - 10 - 11 849 80
EF653181.1 - 9 - 10 743 80
EF653182.1 - 8 - 9 708 80
EF653183.1 - 10 - 11 849 80
EF653184.1 - 10 - 11 857 80
EF653186.1 - 10 - 11 866 80
EF653187.1 - 9 - 10 743 80
EF653189.1 - 5 - 6 494 80
EF653190.1 - 9 - 10 743 80
EF653191.1 - 9 - 10 743 80
EF653193.1 - 10 - 11 849 80
EF653194.1 - 10 - 11 823 80
EF653195.1 - 10 - 11 849 80
EF653196.1 - 9 - 10 743 80
EF653198.1 - 9 - 10 743 80
EF653199.1 - 11 - 12 963 80
EF653200.1 - 9 - 10 743 80
EF653201.1 - 8 - 9 708 80
EF653203.1 - 8 - 9 708 80
EF653204.1 - 10 - 11 859 80
EF653205.1 - 9 - 10 743 80
EF653206.1 - 9 - 10 743 80
EF653207.1 - 9 - 10 743 80
EF653208.1 - 10 - 11 849 80
EF653209.1 - 9 - 10 814 80
EF653211.1 - 10 - 11 849 80
EF653212.1 - 9 - 10 743 80
EF653214.1 - 10 - 11 849 80
EF653215.1 - 9 - 10 822 80
EF653216.1 - 8 - 9 708 80
EF653217.1 - 9 - 10 743 80
EF653218.1 - 9 - 10 743 80
EF653219.1 - 9 - 10 743 80
EF653220.1 - 9 - 10 80
EF653221.1 - 8 - 9 708 80
EF653222.1 - 10 - 11 823 80
EF653223.1 - 10 - 11 823 80
EF653224.1 - 9 - 10 743 80
EF685283.1 - 9 - 10 80
EF685286.1 - 9 - 10 743 80
EF685287.1 - 9 - 10 743 80
EF685290.1 - 8 - 9 693 80
EF685291.1 - 10 - 11 857 80
EF685292.1 - 9 - 10 743 80
EF685293.1 - 10 - 11 857 80
EF685294.1 - 10 - 11 849 80
EF685295.1 - 9 - 10 743 80
EF685296.1 - 9 - 10 743 80
EF685297.1 - 9 - 10 743 80
EF685298.1 - 9 - 10 814 80
EF685300.1 - 9 - 10 743 80
EF685303.1 - 9 - 10 743 80
EF685305.1 - 10 - 11 818 80
EF685306.1 - 9 - 10 743 80
EF685309.1 - 9 - 10 743 80
EF685310.1 - 9 - 10 743 80
EF685311.1 - 9 - 10 743 80
EF685312.1 - 8 - 9 708 80
EF685313.1 - 8 - 9 708 80
EF685314.1 - 9 - 10 743 80
EF685316.1 - 9 - 10 743 80
EF685317.1 - 9 - 10 743 80
EF685318.1 - 9 - 10 80
EF685319.1 - 9 - 10 743 80
EF685320.1 - 9 - 10 743 80
EF685321.1 - 9 - 10 743 80
EF685322.1 - 9 - 10 743 80
EF685323.1 - 9 - 10 743 80
EF685324.1 - 9 - 10 743 80
EF685325.1 - 9 - 10 743 80
EF685326.1 - 9 - 10 743 80
EF685327.1 - 10 - 11 818 80
EF685330.1 - 9 - 10 743 80
EF685331.1 - - 743 80
EF685332.1 - 9 - 10 743 80
EF685333.1 - 9 - 10 743 80
EF685334.1 - 9 - 10 743 80
EF685337.1 - 9 - 10 743 80
EF685338.1 - 9 - 10 743 80
EF685339.1 - 9 - 10 743 80
EF685341.1 - 9 - 10 743 80
EU026275.1 - 10 - 11 849 80
EU026276.1 - 9 - 10 743 80
EU026277.1 - 9 - 10 743 80
EU026278.1 - 9 - 10 743 80
EU026279.1 - 7 - 8 653 80
EU026285.1 - 10 - 11 849 80
EU026289.1 - 9 - 10 80
EU026290.1 - 7 - 8 653 80
EU026292.1 - 9 - 10 743 80
EU026295.1 - 7 - 8 653 80
EU026297.1 - 10 - 11 849 80
EU026298.1 - 8 - 9 708 80
EU026299.1 - 8 - 9 708 80
EU026300.1 - 8 - 9 708 80
EU026301.1 - 9 - 10 814 80
EU026302.1 - 10 - 11 872 80
EU026305.1 - 9 - 10 743 80
EU026306.1 - 10 - 11 857 80
EU026307.1 - 9 - 10 743 80
EU026308.1 - 9 - 10 814 80
EU026309.1 - 9 - 10 743 80
EU026310.1 - 9 - 10 743 80
EU026311.1 - 9 - 10 743 80
EU026313.1 - 9 - 10 743 80
EU026314.1 - 10 - 11 849 80
EU026315.1 - 8 - 9 708 80
EU026316.1 - 10 - 11 823 80
EU026317.1 - 9 - 10 743 80
EU026318.1 - 7 - 8 658 80
EU026319.1 - 9 - 10 743 80
EU026320.1 - 10 - 11 849 80
EU026326.1 - 10 - 11 849 80
EU026327.1 - 9 - 10 814 80
EU026328.1 - 8 - 9 708 80
EU026329.1 - 9 - 10 814 80
EU026331.1 - 9 - 10 743 80
EU026332.1 - 8 - 9 708 80
EU026333.1 - 9 - 10 813 80
EU026335.1 - 9 - 10 743 80
EU026336.1 - 5 - 6 473 80
EU026338.1 - 9 - 10 743 80
EU026339.1 - 8 - 9 708 80
EU026340.1 - 10 - 11 928 80
EU026342.1 - 7 - 8 658 80
EU026343.1 - 10 - 11 865 80
EU026344.1 - 8 - 9 708 80
EU026346.1 - 8 - 9 693 80
EU026347.1 - 8 - 9 708 80
EU026351.1 - 9 - 10 743 80
EU116346.1 - 9 - 10 743 80
EU116348.1 - 8 - 9 588 80
EU116351.1 - 3 - 4 207 80
EU116353.1 - 9 - 10 743 80
EU163942.1 - 9 - 10 743 80

View Full Product Details