Interrogated Sequence | Translated Protein | |
---|---|---|
RefSeq | NM_003954.4 | NP_003945.2 |
XM_011525441.2 | XP_011523743.1 | |
GenBank mRNA | AA564389.1 | - |
AJ008135.1 | - | |
AJ008136.1 | - | |
AJ008137.1 | - | |
AJ008138.1 | - | |
AJ008139.1 | - | |
AJ008140.1 | - | |
AJ008141.1 | - | |
AJ008142.1 | - | |
AJ008143.1 | - | |
AJ008144.1 | - | |
AJ008145.1 | - | |
AJ008146.1 | - | |
AJ008147.1 | - | |
AJ008148.1 | - | |
AJ008149.1 | - | |
AJ008150.1 | - | |
AJ008151.1 | - | |
AJ008152.1 | - | |
AJ008153.1 | - | |
AJ008156.1 | - | |
AJ008157.1 | - | |
AJ008158.1 | - | |
AJ008159.1 | - | |
AJ008160.1 | - | |
AJ008161.1 | - | |
AJ008162.1 | - | |
AJ008163.1 | - | |
AK123696.1 | - | |
AK131438.1 | - | |
AK290203.1 | - | |
AK313085.1 | - | |
BC022296.1 | - | |
BC035576.1 | - | |
BE645094.1 | - | |
BU623799.1 | - | |
CR749592.1 | - | |
DA856801.1 | - | |
HY096069.1 | - | |
HY287427.1 | - | |
Y10256.1 | - |