Interrogated Sequence | Translated Protein | |
---|---|---|
RefSeq | NM_001165902.1 | NP_001159374.1 |
NM_007614.3 | NP_031640.1 | |
GenBank mRNA | AK018515.1 | - |
AK020013.1 | - | |
AK035311.1 | - | |
AK132398.1 | - | |
AK133656.1 | - | |
AK135743.1 | - | |
AK178155.1 | - | |
AK179148.1 | - | |
AK179260.1 | - | |
AK180997.1 | - | |
AK184861.1 | - | |
AK189807.1 | - | |
AK190684.1 | - | |
AK191852.1 | - | |
AK196236.1 | - | |
AK196547.1 | - | |
AK197513.1 | - | |
AK197664.1 | - | |
AK197753.1 | - | |
AK199952.1 | - | |
AK201646.1 | - | |
AK201809.1 | - | |
AK202371.1 | - | |
AK203436.1 | - | |
AK203824.1 | - | |
AK204053.1 | - | |
AK208830.1 | - | |
AK209047.1 | - | |
AK209437.1 | - | |
AK209908.1 | - | |
AK210588.1 | - | |
AK211747.1 | - | |
AK214825.1 | - | |
AK219273.1 | - | |
AK219949.1 | - | |
AY751549.1 | - | |
BC006739.1 | - | |
BC043078.1 | - | |
BC043481.1 | - | |
BC048153.1 | - | |
BC053065.1 | - | |
BY766878.1 | - | |
M90364.1 | - |