Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Estatus del pedido
Productos personalizados y proyectos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other PIK3CD EBGEX Assays ›
Gene Symbol:
PIK3CD
Gene Name:
phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit delta
Gene Aliases:
APDS, IMD14, IMD14A, IMD14B, P110DELTA, PI3K, ROCHIS, p110D
Chromosome Location:
Chr.1: 9627258 - 9729114 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.518451
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Type:
6
Detection Label:
Alexa Fluor 647
ProductType:
ViewRNA Cell Probe Set
Assay ID
VA6-3169940-VC
Size
M: 440 uL
L: 1.44 mL
Availability
Made To Order
Catalog #
VX-01
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: PIK3CD
Interrogated Sequence
Translated Protein
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001350234.2
NP_001337163.1
NM_001350235.1
NP_001337164.1
NM_001437546.1
NM_001437547.1
NM_001438338.1
NM_001439206.1
NM_005026.5
NP_005017.3
XM_006710687.3
XP_006710750.1
XM_006710689.3
XP_006710752.1
XM_024447663.2
XP_024303431.1
XM_024447664.2
XP_024303432.1
XM_047422550.1
XP_047278506.1
XM_047422551.1
XP_047278507.1
XM_047422552.1
XP_047278508.1
XM_047422553.1
XP_047278509.1
XM_047422554.1
XP_047278510.1
XM_047422555.1
XP_047278511.1
XM_047422556.1
XP_047278512.1
XM_047422557.1
XP_047278513.1
XM_047422558.1
XP_047278514.1
XM_047422559.1
XP_047278515.1
XM_047422560.1
XP_047278516.1
XM_047422561.1
XP_047278517.1
XM_047422562.1
XP_047278518.1
XM_047422563.1
XP_047278519.1
XM_047422564.1
XP_047278520.1
XM_047422565.1
XP_047278521.1
XM_047422566.1
XP_047278522.1
XM_047422567.1
XP_047278523.1
XM_047422568.1
XP_047278524.1
XM_047422569.1
XP_047278525.1
XM_047422570.1
XP_047278526.1
XM_047422571.1
XP_047278527.1
XM_047422572.1
XP_047278528.1
XM_047422573.1
XP_047278529.1
XM_047422574.1
XP_047278530.1
XM_047422575.1
XP_047278531.1
XM_047422576.1
XP_047278532.1
XM_047422577.1
XP_047278533.1
XM_047422578.1
XP_047278534.1
XM_047422580.1
XP_047278536.1
XM_047422589.1
XP_047278545.1
GenBank mRNA
AB208835.1
-
AK303425.1
-
AK314191.1
-
BC030263.1
-
BC132919.1
-
BC132921.1
-
BC144264.1
-
BC150297.1
-
CA427830.1
-
CN313981.1
-
DA318970.1
-
DB216922.1
-
DQ263594.1
-
DQ263595.1
-
DQ263596.1
-
JN190435.1
-
KU612116.1
-
KU612117.1
-
KU612118.1
-
KU612119.1
-
U86453.1
-
W30913.1
-
Y10055.2
-
Back To Top
More Information
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
natural killer cell differentiation
positive regulation of cytokine production
positive regulation of endothelial cell proliferation
adaptive immune response
immune system process
leukocyte mediated immunity
mast cell chemotaxis
respiratory burst involved in defense response
protein phosphorylation
lipid metabolic process
chemotaxis
inflammatory response
immune response
signal transduction
cell surface receptor signaling pathway
positive regulation of endothelial cell migration
positive regulation of gene expression
T cell chemotaxis
cell migration
regulation of anatomical structure morphogenesis
natural killer cell activation
cell differentiation
B cell differentiation
T cell differentiation
positive regulation of cell migration
neutrophil chemotaxis
T cell costimulation
positive regulation of neutrophil apoptotic process
natural killer cell chemotaxis
B cell chemotaxis
phosphatidylinositol-3-phosphate biosynthetic process
vascular endothelial growth factor signaling pathway
T cell activation
B cell activation
mast cell degranulation
protein kinase B signaling
innate immune response
positive regulation of angiogenesis
phosphatidylinositol phosphorylation
phosphatidylinositol-mediated signaling
T cell receptor signaling pathway
B cell receptor signaling pathway
positive regulation of developmental process
positive regulation of multicellular organismal process
mast cell differentiation
neutrophil extravasation
positive regulation of epithelial tube formation
regulation of multicellular organismal development
nucleotide binding
protein binding
ATP binding
kinase activity
1-phosphatidylinositol-3-kinase activity
transferase activity
1-phosphatidylinositol-4-phosphate 3-kinase activity
phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase activity
Back To Top
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline