Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Isotype Controls ›
          • Rat IgG2b kappa Isotype Controls

          Invitrogen

          Rat IgG2b kappa Isotype Control (eB149/10H5), Super Bright™ 600, eBioscience™

          View all Rat IgG2b kappa Isotype Controls

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Rat IgG2b kappa Isotype Control (eB149/10H5), Super Bright™ 600, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Testing Data (1)
          Rat IgG2b kappa Isotype Control in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Rat IgG2b kappa Isotype Control in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Rat IgG2b kappa Isotype Control (63-4031-82) in Flow

          C57BL/6 mouse splenocytes were stained with CD3 Monoclonal Antibody, FITC (Product # 11-0031-82) and 0.06 µg of Rat IgG2b kappa Isotype Control, Super Bright 600 (Product # 63-4031-82) (left) or 0.06 µg of CD150 Monoclonal Antibody, Super Bright 600 (right). Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Rat IgG2b kappa Isotype Control in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          63-4031-82

          Applications
          Tested Dilution

          Flow Cytometry (Flow)

          Assay-Dependent

          Control (Ctrl)

          Assay-Dependent
          Product Specifications

          Host/Isotype

          Rat / IgG2b, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Isotype Control

          Clone

          eB149/10H5

          Conjugate

          Super Bright™ 600 Super Bright™ 600 Super Bright™ 600
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 532 
          • Alexa Fluor 561
          • Alexa Fluor 647 
          • Alexa Fluor 660 
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 496
          • Brilliant UV 563
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant UV 805
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 480
          • Brilliant Violet 605
          • Brilliant Violet 650
          • Brilliant Violet 711
          • Brilliant Violet 786
          • eFluor 450
          • eFluor 506
          • eFluor 570
          • eFluor 660
          • FITC
          • Functional Grade
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine5.5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-Cyanine5.5
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 645
          • Super Bright 702
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          414/601 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2637301

          Product Specific Information

          Description: The rat IgG2b monoclonal antibody is useful as an isotype control immunoglobulin.

          Applications Reported: This eB149/10H5 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This eB149/10H5 antibody has been tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells and mouse spleen cells. Use isotype control at the same concentration as experimental antibody.

          Super Bright 600 is a tandem dye that can be excited with the violet laser line (405 nm) and emits at 600 nm. We recommend using a 610/20 bandpass filter. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome.

          When using two or more Super Bright dye-conjugated antibodies in a staining panel, it is recommended to use Super Bright Complete Staining Buffer (Product # SB-4401) to minimize any non-specific polymer interactions. Please refer to the datasheet for Super Bright Staining Buffer for more information.

          Light sensitivity: This tandem dye is sensitive to photo-induced oxidation. Protect this vial and stained samples from light.

          Fixation: Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product # 00-8222) (100 µL of cell sample + 100 µL of IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product # 00-5333) for up to 3 days in the dark at 2-8°C with minimal impact on brightness and FRET efficiency/compensation. Some generalizations regarding fluorochrome performance after fixation can be made, but clone specific performance should be determined empirically.

          Excitation: 405 nm; Emission: 600 nm; Laser: Violet Laser

          Super Bright Polymer Dyes are sold under license from Becton, Dickinson and Company.

          Target Information

          Rat IgG2b is a protein-coding gene that encodes for the immunoglobulin G2b (IgG2b) subclass of rat antibodies. IgG2b is a major subclass of rat immunoglobulins that plays a crucial role in the immune response by neutralizing pathogens and promoting opsonization. Rat IgG2b is commonly used in research applications, such as in immunohistochemistry, flow cytometry, and Western blotting.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          View product citations for antibody 63-4031-82 on CiteAb

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: IgG2; Immunoglobulin G; Immunoglobulin G2; ImmunoglobulinG; ImmunoglobulinG2

          View more View less

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline