Assay Details
Gene Information
MAPK10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Accession | Protein | COSMIC ID | Mutation | AA | |
RefSeq | NM_001318067.1 | NP_001304996.1 | - | - | - |
NM_001318068.1 | NP_001304997.1 | 5667681 | c.188T>G | p.F63C | |
5480476 | c.290A>G | p.E97G | |||
5355951 | c.249T>A | p.Y83* | |||
4700515 | c.294C>A | p.N98K | |||
343681 | c.276G>T | p.G92G | |||
2956695 | c.138A>C | p.K46N | |||
4126502 | c.185A>C | p.D62A | |||
4187294 | c.244C>T | p.R82C | |||
1431538 | c.175A>G | p.K59E | |||
5975253 | c.275G>A | p.G92E | |||
1431534 | c.273G>A | p.L91L | |||
3669315 | c.238G>T | p.V80L | |||
1310344 | c.287A>C | p.K96T | |||
7169519 | c.219C>T | p.F73F | |||
3606775 | c.184G>A | p.D62N | |||
7143127 | c.270C>T | p.I90I | |||
4649727 | c.189T>C | p.F63F | |||
3428730 | c.208G>A | p.G70S | |||
4700517 | c.207A>G | p.A69A | |||
298958 | c.156C>A | p.V52V | |||
4126500 | c.240G>A | p.V80V | |||
245578 | c.257C>T | p.A86V | |||
6322715 | c.186C>A | p.D62E | |||
1486135 | c.277A>T | p.M93L | |||
3826364 | c.209G>A | p.G70D | |||
1431536 | c.245G>A | p.R82H | |||
NM_001318069.1 | NP_001304998.1 | - | - | - | |
NM_002753.4 | NP_002744.1 | - | - | - | |
NM_138980.3 | NP_620446.1 | - | - | - | |
NM_138982.3 | NP_620448.1 | - | - | - | |
XM_005263129.2 | XP_005263186.1 | - | - | - | |
XM_005263130.2 | XP_005263187.1 | - | - | - | |
XM_005263131.2 | XP_005263188.1 | - | - | - | |
XM_005263135.3 | XP_005263192.1 | - | - | - | |
XM_006714268.2 | XP_006714331.1 | - | - | - | |
XM_006714269.2 | XP_006714332.1 | - | - | - | |
XM_011532117.2 | XP_011530419.1 | - | - | - | |
XM_011532118.2 | XP_011530420.1 | - | - | - | |
XM_011532120.2 | XP_011530422.1 | - | - | - | |
XM_011532121.2 | XP_011530423.1 | - | - | - | |
XM_017008419.1 | XP_016863908.1 | - | - | - | |
XM_017008420.1 | XP_016863909.1 | - | - | - | |
XM_017008421.1 | XP_016863910.1 | - | - | - | |
XM_017008422.1 | XP_016863911.1 | - | - | - | |
XM_017008423.1 | XP_016863912.1 | - | - | - | |
XM_017008424.1 | XP_016863913.1 | - | - | - | |
XM_017008425.1 | XP_016863914.1 | - | - | - | |
XM_017008426.1 | XP_016863915.1 | - | - | - | |
XM_017008427.1 | XP_016863916.1 | - | - | - | |
XM_017008428.1 | XP_016863917.1 | - | - | - | |
XM_017008429.1 | XP_016863918.1 | - | - | - | |
XM_017008430.1 | XP_016863919.1 | - | - | - | |
XM_017008431.1 | XP_016863920.1 | - | - | - | |
XM_017008432.1 | XP_016863921.1 | - | - | - | |
XM_017008433.1 | XP_016863922.1 | - | - | - | |
XM_017008434.1 | XP_016863923.1 | 3669314 | c.673G>T | p.V225L | |
1431535 | c.680G>A | p.R227H | |||
4700514 | c.729C>A | p.N243K | |||
7143126 | c.705C>T | p.I235I | |||
5975252 | c.710G>A | p.G237E | |||
343680 | c.711G>T | p.G237G | |||
1310343 | c.722A>C | p.K241T | |||
4126499 | c.675G>A | p.V225V | |||
5667680 | c.623T>G | p.F208C | |||
298959 | c.591C>A | p.V197V | |||
245579 | c.692C>T | p.A231V | |||
1486134 | c.712A>T | p.M238L | |||
4700516 | c.642A>G | p.A214A | |||
6322714 | c.621C>A | p.D207E | |||
7169518 | c.654C>T | p.F218F | |||
1431533 | c.708G>A | p.L236L | |||
1431537 | c.610A>G | p.K204E | |||
4649726 | c.624T>C | p.F208F | |||
3606774 | c.619G>A | p.D207N | |||
4187293 | c.679C>T | p.R227C | |||
4126501 | c.620A>C | p.D207A | |||
3428729 | c.643G>A | p.G215S | |||
3826363 | c.644G>A | p.G215D | |||
5355950 | c.684T>A | p.Y228* | |||
5480475 | c.725A>G | p.E242G | |||
2956694 | c.573A>C | p.K191N | |||
XM_017008435.1 | XP_016863924.1 | - | - | - | |
XM_017008436.1 | XP_016863925.1 | - | - | - | |
XM_017008437.1 | XP_016863926.1 | - | - | - | |
XM_017008438.1 | XP_016863927.1 | - | - | - | |
XM_017008439.1 | XP_016863928.1 | - | - | - | |
XM_017008440.1 | XP_016863929.1 | - | - | - | |
XM_017008441.1 | XP_016863930.1 | - | - | - | |
XM_017008442.1 | XP_016863931.1 | - | - | - | |
XM_017008443.1 | XP_016863932.1 | - | - | - | |
XM_017008444.1 | XP_016863933.1 | - | - | - | |
XM_017008445.1 | XP_016863934.1 | - | - | - | |
XM_017008446.1 | XP_016863935.1 | - | - | - | |
XM_017008447.1 | XP_016863936.1 | - | - | - | |
XM_017008448.1 | XP_016863937.1 | - | - | - | |
XM_017008449.1 | XP_016863938.1 | - | - | - | |
XM_017008450.1 | XP_016863939.1 | - | - | - | |
XM_017008451.1 | XP_016863940.1 | - | - | - | |
XM_017008452.1 | XP_016863941.1 | - | - | - | |
XM_017008453.1 | XP_016863942.1 | - | - | - | |
XM_017008454.1 | XP_016863943.1 | - | - | - | |
GenBank | AK057723.1 | - | - | - | |
AK124791.1 | - | - | - | ||
AK225974.1 | - | - | - | ||
AK294125.1 | - | - | - | ||
BC022492.1 | - | - | - | ||
BC035057.1 | AAH35057.1 | - | - | - | |
BC051731.1 | AAH51731.1 | - | - | - | |
BC065516.1 | AAH65516.1 | - | - | - | |
U07620.1 | AAC50101.1 | - | - | - | |
U34819.1 | AAC50604.1 | - | - | - | |
U34820.1 | AAC50605.1 | - | - | - |
Phenotype
Literature Links: |
MAPK10 PubMed Links |
SNP ID

More Information
Set Membership: |
![]() |
Panther Classification:
Format:
Each primer will be delivered in a single tube, dried-down
Quick Reference Guide
