Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Veja todas as categorias de produtos
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other SDS EBGEX Assays ›
Gene Symbol:
SDS
Gene Name:
serine dehydratase
Gene Aliases:
SDH, hSDH
Chromosome Location:
Chr.12: 113392445 - 113403887 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.439023
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Type:
1
Detection Label:
FastRed
ProductType:
ViewRNA Tissue Probe Set
Assay ID
VA1-3000832-VT
Size
S: 120 uL
M: 440 uL
L: 1.44 mL
Availability
Made To Order
Catalog #
VX-06
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: SDS
Interrogated Sequence
Translated Protein
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_006843.3
NP_006834.2
GenBank mRNA
AK124290.1
-
AK292760.1
-
BC020750.1
-
BG534053.1
-
BG566257.1
-
BU740747.1
-
J05037.1
-
Back To Top
More Information
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
gluconeogenesis
cellular amino acid metabolic process
L-serine catabolic process
lipid metabolic process
pyruvate biosynthetic process
small molecule biosynthetic process
L-serine ammonia-lyase activity
L-threonine ammonia-lyase activity
protein binding
lyase activity
pyridoxal phosphate binding
protein homodimerization activity
Back To Top
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-794c4b9cd6-2x6nv:80/100.66.78.26:80.
git-commit: 7e8dd63fde7d4486b98ef9ac5cf4e365aa842ffe
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.52.0-Offline