Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other CLCN3 EBGEX Assays ›
          Gene Symbol:
          Clcn3
          Gene Name:
          chloride channel 3
          Gene Aliases:
          Clc3
          Chromosome Location:
          Chr.8: 60910389 - 60983311 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.25263
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Type:
          1
          Detection Label:
          Alexa Fluor 546
          ProductType:
          ViewRNA Cell Plus Probe Set
          Assay ID VB1-3029216-VCP
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # VX-01
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Clcn3
          Interrogated Sequence Translated Protein IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_007711.3 NP_031737.1
          NM_173873.1 NP_776298.1
          NM_173874.1 NP_776299.1
          NM_173876.3 NP_776301.1
          GenBank mRNA AF029347.1 -
          AI849432.1 -
          AK029892.1 -
          AK036501.1 -
          AK088307.1 -
          AK141136.1 -
          AK147364.1 -
          AK147548.1 -
          AK147621.1 -
          AK149276.1 -
          AK150688.1 -
          AK159698.1 -
          AK161327.1 -
          AK162639.1 -
          AK163732.1 -
          AK169297.1 -
          AK169516.1 -
          AK217848.1 -
          BB657631.1 -
          BB864905.1 -
          BC057133.1 - 6833732
          BC057855.1 -
          CB723319.1 -
          CF536658.1 -
          CX237945.1 -
          X78874.1 -

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ion channel

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transport
          ion transport
          chloride transport
          phagocytosis, engulfment
          adult locomotory behavior
          regulation of ion transmembrane transport
          synaptic transmission, glutamatergic
          regulation of anion transport
          photoreceptor cell maintenance
          negative regulation of cell volume
          synaptic transmission, GABAergic
          transmembrane transport
          neuron cellular homeostasis
          synaptic vesicle lumen acidification
          chloride transmembrane transport
          positive regulation of reactive oxygen species biosynthetic process
          regulation of anion transmembrane transport
          nucleotide binding
          ion channel activity
          voltage-gated ion channel activity
          voltage-gated chloride channel activity
          chloride channel activity
          ATP binding
          antiporter activity
          PDZ domain binding
          protein heterodimerization activity
          volume-sensitive chloride channel activity

          Back To Top
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-m45b5:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0