Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Estatus del pedido
Productos personalizados y proyectos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other EIF4A1 EBGEX Assays ›
Gene Symbol:
Eif4a1
Gene Name:
eukaryotic translation initiation factor 4A1
Gene Aliases:
BM-010, Ddx2a, Eif4
Chromosome Location:
Chr.11: 69666936 - 69672423 on Build GRCm38
UniGene ID:
Mm.26680
Species:
Mouse
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Type:
1
Detection Label:
FastRed
ProductType:
ViewRNA Tissue Probe Set
Assay ID
VB1-3029595-VT
Size
M: 440 uL
L: 1.44 mL
Availability
Made To Order
Catalog #
VX-01
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: Eif4a1
Interrogated Sequence
Translated Protein
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001159375.1
NP_001152847.1
NM_144958.4
NP_659207.1
GenBank mRNA
AK010644.1
-
AK011529.1
-
AK077429.1
-
AK088124.1
-
AK135752.1
-
AK135994.1
-
AK144850.1
-
AK145375.1
-
AK145508.1
-
AK146424.1
-
AK146464.1
-
AK152210.1
-
AK152694.1
-
AK159643.1
-
AK162017.1
-
AK166439.1
-
AK166527.1
-
AK166572.1
-
AK166674.1
-
AK167003.1
-
AK167083.1
-
AK167196.1
-
AK167205.1
-
AK167906.1
-
AK167988.1
-
AK168697.1
-
AK168780.1
-
AK169023.1
-
AK169030.1
-
AK169057.1
-
AK169156.1
-
AK169279.1
-
AK177720.1
-
AK179026.1
-
AK181530.1
-
AK182003.1
-
AK185730.1
-
AK187979.1
-
AK188073.1
-
AK189804.1
-
AK189990.1
-
AK190420.1
-
AK191339.1
-
AK193698.1
-
AK194649.1
-
AK195709.1
-
AK196145.1
-
AK196626.1
-
AK196694.1
-
AK200195.1
-
AK203603.1
-
AK204159.1
-
AK204226.1
-
AK204286.1
-
AK204686.1
-
AK204831.1
-
AK205913.1
-
AK206267.1
-
AK207700.1
-
AK207714.1
-
AK208666.1
-
AK210015.1
-
AK211212.1
-
AK211426.1
-
AK212197.1
-
AK213871.1
-
AK215233.1
-
AK215798.1
-
AK219242.1
-
AK219842.1
-
AW493973.1
-
BC002266.1
-
BC012282.1
-
BC049915.1
-
5068709
BC099392.1
-
X03039.1
-
X03040.1
-
Back To Top
More Information
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
translation
translational initiation
regulation of gene expression
RNA secondary structure unwinding
nucleotide binding
nucleic acid binding
RNA binding
double-stranded RNA binding
translation initiation factor activity
ATP-dependent RNA helicase activity
helicase activity
protein binding
ATP binding
hydrolase activity
poly(A) RNA binding
Back To Top
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-pgj68:80/100.66.79.163:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline