Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Estatus del pedido
Productos personalizados y proyectos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other INSRR EBGEX Assays ›
Gene Symbol:
Insrr
Gene Name:
insulin receptor-related receptor
Gene Aliases:
Irr
Chromosome Location:
Chr.3: 87796908 - 87816101 on Build GRCm38
UniGene ID:
Mm.42041
Species:
Mouse
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Type:
1
Detection Label:
Alexa Fluor 546
ProductType:
ViewRNA Cell Probe Set
Assay ID
VB1-3032647-VC
Size
M: 440 uL
L: 1.44 mL
Availability
Made To Order
Catalog #
VX-01
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: Insrr
Interrogated Sequence
Translated Protein
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_011832.2
NP_035962.2
GenBank mRNA
AB007135.1
-
AK081512.1
-
AK136441.1
-
AK142578.1
-
BC137855.1
-
8860874
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
transmembrane signal receptor
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
protein phosphorylation
signal transduction
transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway
phosphorylation
peptidyl-tyrosine phosphorylation
male sex determination
actin cytoskeleton reorganization
protein autophosphorylation
cellular response to alkaline pH
nucleotide binding
protein kinase activity
protein tyrosine kinase activity
transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity
ATP binding
kinase activity
transferase activity
transferase activity, transferring phosphorus-containing groups
phosphatidylinositol 3-kinase binding
insulin receptor substrate binding
Back To Top
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-55658555d6-qfdf2:80/100.66.76.55:80.
git-commit: ec8e7df5f8fec8d765bd419205f1b5046a016d37
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.41.0-Offline