Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other CREBBP EBGEX Assays ›
Gene Symbol:
Crebbp
Gene Name:
CREB binding protein
Gene Aliases:
AW558298, CBP, CBP/p300, KAT3A, p300/CBP
Chromosome Location:
Chr.16: 4081334 - 4213454 on Build GRCm38
UniGene ID:
Mm.132238
Species:
Mouse
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Type:
6
Detection Label:
Alexa Fluor 647
ProductType:
ViewRNA Cell Probe Set
Assay ID
VB6-3199363-VC
Size
M: 440 uL
L: 1.44 mL
Availability
Made To Order
Catalog #
VX-01
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: Crebbp
Interrogated Sequence
Translated Protein
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001025432.1
NP_001020603.1
GenBank mRNA
AK048818.1
-
AK051071.1
-
AK136057.1
-
AK162593.1
-
BC010297.1
-
BC072594.1
-
BU705617.1
-
S66385.1
-
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
histone modifying enzyme
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
transcription, DNA-templated
regulation of transcription, DNA-templated
transcription from RNA polymerase II promoter
protein acetylation
cell proliferation
histone acetylation
N-terminal peptidyl-lysine acetylation
germ-line stem cell population maintenance
cellular response to UV
positive regulation of transcription, DNA-templated
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
rhythmic process
positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
positive regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle
RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding
core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
transcriptional repressor activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
RNA polymerase II transcription factor binding
transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription factor binding
transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding
p53 binding
DNA binding
chromatin binding
damaged DNA binding
transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
transcription cofactor activity
transcription coactivator activity
histone acetyltransferase activity
protein binding
transcription factor binding
zinc ion binding
acetyltransferase activity
transferase activity
transferase activity, transferring acyl groups
activating transcription factor binding
peroxisome proliferator activated receptor binding
MRF binding
SMAD binding
metal ion binding
Back To Top
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-5cvsx:80/100.66.79.163:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline