Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other PPAP2B EBGEX Assays ›
Gene Symbol:
Ppap2b
Gene Name:
phosphatidic acid phosphatase type 2B
Gene Aliases:
Dri42
Chromosome Location:
Chr.5: 124690214 - 124765499 on Build Rnor_6.0
UniGene ID:
Rn.12038
Species:
Rat
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Type:
4
Detection Label:
Alexa Fluor 488
ProductType:
ViewRNA Cell Probe Set
Assay ID
VC4-3148728-VC
Size
M: 440 uL
L: 1.44 mL
Availability
Made To Order
Catalog #
VX-01
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: Ppap2b
Interrogated Sequence
Translated Protein
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_138905.2
NP_620260.2
GenBank mRNA
BC072544.1
-
7105872
FQ222139.1
-
FQ222520.1
-
Y07783.1
-
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
phosphatase
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
blood vessel development
gastrulation with mouth forming second
negative regulation of protein phosphorylation
phospholipid metabolic process
cell adhesion
dephosphorylation
single organismal cell-cell adhesion
regulation of Wnt signaling pathway
homotypic cell-cell adhesion
canonical Wnt signaling pathway involved in positive regulation of endothelial cell migration
canonical Wnt signaling pathway involved in positive regulation of cell-cell adhesion
canonical Wnt signaling pathway involved in positive regulation of wound healing
positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation
protein stabilization
positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
Bergmann glial cell differentiation
canonical Wnt signaling pathway
regulation of sphingolipid mediated signaling pathway
integrin binding
phosphatidate phosphatase activity
sphingosine-1-phosphate phosphatase activity
lipid phosphatase activity
Back To Top
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-55658555d6-7l2qm:80/100.66.75.127:80.
git-commit: ec8e7df5f8fec8d765bd419205f1b5046a016d37
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.41.0-Offline