Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
모든 제품 주문
항체
Oligos, Primers, Probes and Genes
TaqMan Real-Time PCR 분석
피펫 및 피펫 팁
실험실용 원심분리기
초저온 냉동고
분광학
비이커
PCR 장비 및 용품
제품 카테고리 전체보기
응용 분야 및 기법
세포 분석
실험실 장비
Real-Time PCR
PCR
크로마토그래피
세포 배양 및 트랜스펙션
DNA/RNA 추출과 분석
단백질 생물학
유세포분석
화학 제품
응용 분야 및 기법 전체보기
서비스
맞춤형 서비스
엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
엔터프라이즈 서비스
CDMO 및 임상 시험 서비스
장비 서비스
교육 서비스
서비스 전체 보기
지원
고객센터
문의하기
시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
Safety Data Sheets (SDS)
매뉴얼
인용 및 참고 문헌
기기 지원
기술 자료/제품 FAQ
학습 센터
지원 메뉴 전체보기
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
문의하기
빠른 주문
주문 현황
제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Thermo Fisher Scientific
전체검색
전체검색
Search button
Search button
Close
주문 현황
빠른주문
로그인
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
계정정보
주문내역조회
커스텀제품 및 프로젝트
장비관리
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other DYRK3 EBGEX Assays ›
Gene Symbol:
dyrk3
Gene Name:
dual specificity tyrosine phosphorylation regulated kinase 3
Gene Aliases:
dyrk2, zgc:172180
Chromosome Location:
Chr.11: 105815 - 111119 on Build GRCz11
UniGene ID:
Dr.152028
Species:
Zebrafish
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Type:
4
Detection Label:
Alexa Fluor 488
ProductType:
ViewRNA Cell Probe Set
Assay ID
VF4-4141275-VC
Size
M: 440 uL
L: 1.44 mL
Availability
Made To Order
Catalog #
VX-01
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Add To Cart
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: dyrk3
Interrogated Sequence
Translated Protein
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001114928.1
NP_001108400.1
GenBank mRNA
BC155619.1
-
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
kinase
non-receptor serine/threonine protein kinase
non-receptor tyrosine protein kinase
protein kinase
transferase
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
protein phosphorylation
peptidyl-serine phosphorylation
peptidyl-threonine phosphorylation
stress granule disassembly
muscle cell development
positive regulation of cell cycle G2/M phase transition
protein kinase activity
protein serine/threonine kinase activity
ATP binding
Back To Top
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-567f868b4f-swfkw:80/10.239.167.51:80.
git-commit: 96b0dd45ad55c22ec1de1c352dff25df4a817ab2
git-url: git@github.com:thermofisher/magellan-core.git
git-branch: origin/release/2.8.0-2024.05.19-1.0