Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other FIZ EBGEX Assays ›
Gene Symbol:
fiz
Gene Name:
fezzik
Gene Aliases:
CG9509, Dm GMCbeta2, Dmel\CG9509, Dmel_CG9509
Chromosome Location:
Chr.X: 14906334 - 14909708 on Build Release_6_plus_ISO1_MT
UniGene ID:
-
Species:
Drosophila melanogaster
Species Specific ID (Flybase ID):
FBgn0030594
Type:
4
Detection Label:
Alexa Fluor 488
ProductType:
ViewRNA Cell Plus Probe Set
Assay ID
VF4-4159940-VCP
Size
M: 440 uL
L: 1.44 mL
Availability
Made To Order
Catalog #
VX-01
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: fiz
Interrogated Sequence
Translated Protein
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001298325.1
NP_001285254.1
NM_132755.3
NP_572983.1
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
oxidoreductase
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
mesoderm development
ecdysteroid metabolic process
oxidation-reduction process
oxidoreductase activity
oxidoreductase activity, acting on CH-OH group of donors
ecdysone oxidase activity
flavin adenine dinucleotide binding
Back To Top
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0