Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other PP1-87B EBGEX Assays ›
Gene Symbol:
Pp1-87B
Gene Name:
Protein phosphatase 1 at 87B
Gene Aliases:
87B, CG5650, DmPp1-87B, Dmel\CG5650, Dmel_CG5650, PP-1alpha, PP1, PP1 87B, PP1 beta87b, PP1-87B, PP187B, PP1A87B, PP1B, PP1a, PP1alpha-87B, PP1alpha87B, PP1alpha[[2]], PP1c, PP1c 87B, PPI 87B, Pp-1alpha, Pp1, Pp1-87Bb, Pp1alpha-87B, Ppl-87B, Su(Var)3-6, Su(var)(3)6, Su(var)3-6, Su-var(3)6, Suvar(3)6, ck19, dPP1beta, l(3)87Bg, l(3)ck19, l(3)j6E7, pp1-87, pp1-87B, pp187B, su-var(3)6
Chromosome Location:
Chr.3R: 12423621 - 12425917 on Build Release_6_plus_ISO1_MT
UniGene ID:
Dm.1623
Species:
Drosophila melanogaster
Species Specific ID (Flybase ID):
FBgn0004103
Type:
6
Detection Label:
Alexa Fluor 750
ProductType:
PrimeFlow Probe Set
Assay ID
VF6-4151511-PF
Size
100 tests
100 tests
Availability
Made To Order
Catalog #
PF-210
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: Pp1-87B
Interrogated Sequence
Translated Protein
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_080198.3
NP_524937.1
GenBank mRNA
AY061063.1
-
X15583.1
-
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
protein phosphatase
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
mitotic cell cycle
protein dephosphorylation
chromosome segregation
mitotic metaphase plate congression
nervous system development
axon guidance
learning or memory
adult locomotory behavior
olfactory learning
visual learning
chromosome condensation
locomotion
positive regulation of Ras protein signal transduction
oogenesis
spindle assembly
positive regulation of canonical Wnt signaling pathway
beta-catenin destruction complex disassembly
protein serine/threonine phosphatase activity
protein binding
myosin phosphatase activity
Back To Top
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0