Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400156032.hg.1 |
ENST00000251038.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400156032.hg.1 |
ENST00000302216.12 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400156032.hg.1 |
ENST00000318308.10 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400156032.hg.1 |
ENST00000336693.8 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400156032.hg.1 |
ENST00000393514.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400156032.hg.1 |
ENST00000406216.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400156032.hg.1 |
ENST00000554020.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400156032.hg.1 |
ENST00000555755.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400156032.hg.1 |
ENST00000555792.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400156032.hg.1 |
ENST00000555900.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400156032.hg.1 |
ENST00000556000.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400156032.hg.1 |
ENST00000556945.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400156032.hg.1 |
ENST00000557607.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400156032.hg.1 |
NM_001160103.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400156032.hg.1 |
NM_001160104.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400156032.hg.1 |
NM_024824.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400156032.hg.1 |
NM_207660.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400156032.hg.1 |
NM_207661.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400156032.hg.1 |
NM_207662.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400156032.hg.1 |
ENST00000251038.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400156032.hg.1 |
ENST00000302216.12 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400156032.hg.1 |
ENST00000318308.10 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400156032.hg.1 |
ENST00000336693.8 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400156032.hg.1 |
ENST00000393514.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400156032.hg.1 |
ENST00000406216.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400156032.hg.1 |
ENST00000554020.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400156032.hg.1 |
ENST00000555755.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400156032.hg.1 |
ENST00000555792.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400156032.hg.1 |
ENST00000555900.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400156032.hg.1 |
ENST00000556000.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400156032.hg.1 |
ENST00000556945.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400156032.hg.1 |
ENST00000557607.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400156032.hg.1 |
NM_001160103.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400156032.hg.1 |
NM_001160104.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400156032.hg.1 |
NM_024824.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400156032.hg.1 |
NM_207660.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400156032.hg.1 |
NM_207661.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400156032.hg.1 |
NM_207662.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400156032.hg.1 |
TC1400007906.hg.1 |
Clariom D TC |