Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
ENST00000229768.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
ENST00000330432.11 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
ENST00000337049.8 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
ENST00000360422.8 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
ENST00000414028.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
ENST00000419506.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
ENST00000428397.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
ENST00000434900.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
ENST00000435918.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
ENST00000452687.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
ENST00000518759.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
ENST00000519083.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
ENST00000519613.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
ENST00000520708.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
ENST00000521106.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
ENST00000522236.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
ENST00000522382.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
ENST00000522555.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
ENST00000522739.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
ENST00000524150.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
ENST00000524163.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
NM_000914.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
NM_001008503.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
NM_001008504.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
NM_001008505.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
NM_001145279.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
NM_001145280.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
NM_001145281.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
NM_001145282.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
NM_001145283.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
NM_001145284.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
NM_001145285.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
NM_001145286.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
NM_001145287.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
NM_001285523.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
NM_001285524.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
NM_001285526.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
NM_001285527.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
NM_001285528.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
NR_104348.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
NR_104349.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
NR_104350.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
NR_104351.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
ENST00000229768.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
ENST00000330432.11 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
ENST00000337049.8 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
ENST00000360422.8 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
ENST00000414028.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
ENST00000419506.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
ENST00000428397.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
ENST00000434900.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
ENST00000435918.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
ENST00000452687.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
ENST00000518759.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
ENST00000519083.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
ENST00000519613.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
ENST00000520708.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
ENST00000521106.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
ENST00000522236.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
ENST00000522382.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
ENST00000522555.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
ENST00000522739.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
ENST00000524150.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
ENST00000524163.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
NM_000914.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
NM_001008503.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
NM_001008504.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
NM_001008505.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
NM_001145279.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
NM_001145280.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
NM_001145281.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
NM_001145282.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
NM_001145283.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
NM_001145284.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
NM_001145285.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
NM_001145286.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
NM_001145287.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
NM_001285523.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
NM_001285524.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
NM_001285526.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
NM_001285527.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
NM_001285528.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
NR_104348.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
NR_104349.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
NR_104350.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
NR_104351.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600167747.hg.1 |
TC0600009910.hg.1 |
Clariom D TC |