Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: OVAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_205152.2 | NP_990483.1 | 5 - 6 | 527 | 67 | |
XM_015282166.2 | XP_015137652.1 | 4 - 5 | 3887 | 67 | ||
GenBank mRNA | MF321403.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | |
MF321404.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321405.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321406.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321407.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321408.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321410.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321411.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321412.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321413.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321414.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321415.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321417.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321418.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321419.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321420.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321421.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321422.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321423.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321425.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321426.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321427.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321428.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321429.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321430.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321431.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321432.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321433.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321434.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321435.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321437.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321438.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321439.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321440.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321441.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321442.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321444.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321445.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321447.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321448.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321449.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321451.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321452.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321453.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321455.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321456.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321457.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321458.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321459.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321461.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321462.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321463.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321464.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321465.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321466.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321467.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321468.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321469.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321470.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321471.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321473.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321474.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321476.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321478.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321479.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321480.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321481.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321482.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321483.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321484.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321485.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321486.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321488.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321490.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321491.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321492.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321494.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321495.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321496.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321497.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321499.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321500.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321501.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321505.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321506.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321507.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321508.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321509.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321510.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321511.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321512.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321513.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321516.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321517.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321518.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321519.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321520.1 | - | 4 - 5 | 67 | |||
MF321521.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321522.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321523.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321524.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321526.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321527.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321528.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321530.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321531.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321532.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321534.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321536.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321537.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321538.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321540.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321541.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321542.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321543.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321544.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321545.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321546.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321547.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321548.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321549.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321550.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321551.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321553.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321554.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321555.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321556.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321557.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321558.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321559.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321560.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321561.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321562.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321563.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321564.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321565.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321567.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321568.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321569.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321570.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321571.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321572.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321573.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321575.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321577.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321579.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321580.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321581.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321582.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321583.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321584.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321585.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321587.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321588.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321589.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321590.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321591.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321592.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321593.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321595.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321596.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321597.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321598.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321599.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321600.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321601.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321602.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321603.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321604.1 | - | 4 - 5 | 67 | |||
MF321606.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321608.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321609.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321611.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321612.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321613.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321616.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321617.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321619.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321621.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321622.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321623.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321625.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321626.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321627.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321628.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321629.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321630.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321631.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321632.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321633.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321634.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321635.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321636.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321638.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321639.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321640.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321641.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321642.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321644.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321645.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321646.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321647.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321648.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321649.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321650.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321651.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321652.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321654.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321657.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321658.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321659.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321660.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321661.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321662.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321663.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321664.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321665.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321666.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321667.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321668.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321669.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321670.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321671.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321672.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321673.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321674.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321675.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321676.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321677.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321678.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321679.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321680.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321681.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321682.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321683.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321684.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321685.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321686.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321687.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321688.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321689.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321690.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321691.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321692.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321693.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321695.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321696.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321697.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321699.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321700.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321702.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321703.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321704.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321705.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321706.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321707.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321708.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321709.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321711.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321712.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321713.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321714.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321715.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321716.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321717.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321718.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321719.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321720.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321723.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321724.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321725.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321726.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321727.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MF321728.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MH360741.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
MH360742.1 | - | 4 - 5 | 463 | 67 | ||
V00383.1 | - | 528 | 67 |
Set Membership: |
Amplicon length less than or equal to 70 Gallus gallus Probe spans exons |