Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178957.hg.1 |
ENST00000341695.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178957.hg.1 |
ENST00000348706.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178957.hg.1 |
ENST00000351450.10 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178957.hg.1 |
ENST00000354147.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178957.hg.1 |
ENST00000432483.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178957.hg.1 |
ENST00000457404.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178957.hg.1 |
ENST00000499847.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178957.hg.1 |
ENST00000502610.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178957.hg.1 |
ENST00000502833.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178957.hg.1 |
ENST00000504028.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178957.hg.1 |
ENST00000505713.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178957.hg.1 |
ENST00000508518.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178957.hg.1 |
ENST00000509031.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178957.hg.1 |
ENST00000509426.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178957.hg.1 |
ENST00000510015.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178957.hg.1 |
ENST00000513649.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178957.hg.1 |
ENST00000514209.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178957.hg.1 |
NM_006903.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178957.hg.1 |
NM_176866.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178957.hg.1 |
NM_176867.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178957.hg.1 |
NM_176869.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178957.hg.1 |
ENST00000341695.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178957.hg.1 |
ENST00000348706.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178957.hg.1 |
ENST00000351450.10 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178957.hg.1 |
ENST00000354147.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178957.hg.1 |
ENST00000432483.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178957.hg.1 |
ENST00000457404.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178957.hg.1 |
ENST00000499847.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178957.hg.1 |
ENST00000502610.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178957.hg.1 |
ENST00000502833.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178957.hg.1 |
ENST00000504028.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178957.hg.1 |
ENST00000505713.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178957.hg.1 |
ENST00000508518.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178957.hg.1 |
ENST00000509031.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178957.hg.1 |
ENST00000509426.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178957.hg.1 |
ENST00000510015.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178957.hg.1 |
ENST00000513649.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178957.hg.1 |
ENST00000514209.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178957.hg.1 |
NM_006903.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178957.hg.1 |
NM_176866.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178957.hg.1 |
NM_176867.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178957.hg.1 |
NM_176869.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178957.hg.1 |
TC0400011503.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178956.hg.1 |
ENST00000341695.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178956.hg.1 |
ENST00000348706.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178956.hg.1 |
ENST00000351450.10 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178956.hg.1 |
ENST00000354147.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178956.hg.1 |
ENST00000432483.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178956.hg.1 |
ENST00000457404.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178956.hg.1 |
ENST00000499847.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178956.hg.1 |
ENST00000502610.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178956.hg.1 |
ENST00000502833.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178956.hg.1 |
ENST00000504028.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178956.hg.1 |
ENST00000505713.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178956.hg.1 |
ENST00000506815.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178956.hg.1 |
ENST00000508518.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178956.hg.1 |
ENST00000509031.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178956.hg.1 |
ENST00000509426.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178956.hg.1 |
ENST00000510015.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178956.hg.1 |
ENST00000513649.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178956.hg.1 |
ENST00000514209.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178956.hg.1 |
NM_006903.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178956.hg.1 |
NM_176866.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178956.hg.1 |
NM_176867.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178956.hg.1 |
NM_176869.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178956.hg.1 |
ENST00000341695.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178956.hg.1 |
ENST00000348706.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178956.hg.1 |
ENST00000351450.10 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178956.hg.1 |
ENST00000354147.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178956.hg.1 |
ENST00000432483.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178956.hg.1 |
ENST00000457404.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178956.hg.1 |
ENST00000499847.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178956.hg.1 |
ENST00000502610.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178956.hg.1 |
ENST00000502833.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178956.hg.1 |
ENST00000504028.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178956.hg.1 |
ENST00000505713.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178956.hg.1 |
ENST00000506815.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178956.hg.1 |
ENST00000508518.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178956.hg.1 |
ENST00000509031.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178956.hg.1 |
ENST00000509426.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178956.hg.1 |
ENST00000510015.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178956.hg.1 |
ENST00000513649.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178956.hg.1 |
ENST00000514209.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178956.hg.1 |
NM_006903.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178956.hg.1 |
NM_176866.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178956.hg.1 |
NM_176867.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178956.hg.1 |
NM_176869.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400178956.hg.1 |
TC0400011503.hg.1 |
Clariom D TC |