Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1500171628.hg.1 |
ENST00000178638.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1500171628.hg.1 |
ENST00000344366.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1500171628.hg.1 |
ENST00000422263.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1500171628.hg.1 |
NM_001218.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1500171628.hg.1 |
NM_001293642.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1500171628.hg.1 |
NM_206925.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1500171628.hg.1 |
ENST00000178638.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1500171628.hg.1 |
ENST00000344366.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1500171628.hg.1 |
ENST00000422263.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1500171628.hg.1 |
NM_001218.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1500171628.hg.1 |
NM_001293642.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1500171628.hg.1 |
NM_206925.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1500171628.hg.1 |
TC1500009709.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1500171629.hg.1 |
ENST00000178638.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1500171629.hg.1 |
ENST00000344366.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1500171629.hg.1 |
ENST00000422263.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1500171629.hg.1 |
NM_001218.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1500171629.hg.1 |
NM_001293642.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1500171629.hg.1 |
NM_206925.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1500171629.hg.1 |
ENST00000178638.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1500171629.hg.1 |
ENST00000344366.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1500171629.hg.1 |
ENST00000422263.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1500171629.hg.1 |
NM_001218.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1500171629.hg.1 |
NM_001293642.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1500171629.hg.1 |
NM_206925.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1500171629.hg.1 |
TC1500009709.hg.1 |
Clariom D TC |