Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000252034.11 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000320399.10 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000320492.11 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000357036.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000358929.8 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000380562.8 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000380575.8 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000380576.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000380584.8 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000414324.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000416107.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000417091.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000419398.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000428787.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000429192.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000431562.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000438906.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000442310.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000445912.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000458204.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000462506.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000468517.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000473323.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000479432.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000480728.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000492003.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000621115.4 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
NM_000501.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
NM_001081752.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
NM_001081753.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
NM_001081754.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
NM_001081755.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
NM_001278912.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
NM_001278913.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
NM_001278914.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
NM_001278915.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
NM_001278916.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
NM_001278917.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
NM_001278918.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
NM_001278939.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000252034.11 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000320399.10 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000320492.11 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000357036.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000358929.8 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000380562.8 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000380575.8 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000380576.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000380584.8 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000414324.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000416107.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000417091.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000419398.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000428787.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000429192.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000431562.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000438906.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000442310.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000445912.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000458204.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000462506.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000468517.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000473323.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000479432.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000480728.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000492003.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
ENST00000621115.4 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
NM_000501.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
NM_001081752.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
NM_001081753.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
NM_001081754.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
NM_001081755.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
NM_001278912.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
NM_001278913.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
NM_001278914.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
NM_001278915.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
NM_001278916.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
NM_001278917.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
NM_001278918.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
NM_001278939.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700155131.hg.1 |
TC0700007996.hg.1 |
Clariom D TC |