Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
ENST00000379096.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
ENST00000379097.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
ENST00000448733.3 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
ENST00000517427.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
ENST00000517462.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
ENST00000518500.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
ENST00000518517.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
ENST00000518937.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
ENST00000519303.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
ENST00000520527.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
ENST00000520741.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
ENST00000520795.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
ENST00000521241.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
ENST00000521561.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
ENST00000522364.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
ENST00000523319.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
ENST00000523753.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
NM_001025252.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
NM_001025253.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
NM_001287140.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
NM_001287142.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
NM_001287143.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
NM_001287144.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
NM_005079.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
NR_105033.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
NR_105035.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
NR_105036.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
NR_105037.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
ENST00000379096.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
ENST00000379097.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
ENST00000448733.3 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
ENST00000517427.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
ENST00000517462.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
ENST00000518500.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
ENST00000518517.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
ENST00000518937.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
ENST00000519303.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
ENST00000520527.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
ENST00000520741.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
ENST00000520795.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
ENST00000521241.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
ENST00000521561.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
ENST00000522364.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
ENST00000523319.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
ENST00000523753.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
NM_001025252.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
NM_001025253.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
NM_001287140.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
NM_001287142.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
NM_001287143.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
NM_001287144.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
NM_005079.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
NR_105033.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
NR_105035.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
NR_105036.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
NR_105037.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800187503.hg.1 |
TC0800012433.hg.1 |
Clariom D TC |