Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01162418_s1
          See other OLFR809 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr809
          Gene Name:
          olfactory receptor 809
          Gene Aliases:
          MOR108-4
          Chromosome Location:
          Chr.10: 129775871 - 129776857 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01162418_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr809
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146324.1 NP_666436.1 1 949 66
          GenBank mRNA BC120625.1 - 1 993 40129548 66
          BC137816.1 - 1 993 8860835 66

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr809

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2156259 NM_146324.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2156259 BC120625.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2156259 BC137816.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2156259 NM_146324.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2156259 BC120625.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2156259 BC137816.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P316275 NM_146324.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P316275 BC120625.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P316275 BC137816.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547174 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547227 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547185 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547193 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547202 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547210 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547206 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547200 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547175 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547194 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547196 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547222 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547231 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547223 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547224 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547173 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547221 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547208 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547171 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547179 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547228 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547183 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547195 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547187 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547178 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547203 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547191 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547189 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27547209 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07235935 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P316275 NM_146324.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P316275 BC120625.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P316275 BC137816.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P111313 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P07235935 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08506624 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08338231 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08506621 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08506619 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547194 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547186 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547168 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547178 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547196 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547202 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547203 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547181 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547159 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547240 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547160 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547209 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547249 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547170 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547231 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547223 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547195 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547250 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547167 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547193 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547257 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547154 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547251 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547208 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547163 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547228 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547183 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547173 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547258 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547206 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547224 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547157 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547153 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547236 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547200 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547156 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547237 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547252 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547165 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547227 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547162 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547255 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547152 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27547179 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547241 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547174 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547218 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08275391 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547171 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547240 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547181 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547192 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547191 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547239 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547210 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547200 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547231 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547175 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547178 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547224 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547203 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547206 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547173 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547227 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547237 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547236 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547186 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547228 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547208 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547183 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08769704 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547196 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547221 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547193 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547209 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547223 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547199 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547179 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547202 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27547189 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10367522 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10367523 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10367521 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 499944 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 104560086 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 104560086 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 380288 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000380288 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2764512 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2542926 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2764512 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_22129644-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0258321.1_329-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 380288 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 104560086 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0258321.1_329-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 104560086 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 380288 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2899625 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2764512 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2542926 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2899625 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-mrft7:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0