Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01183710_m1
          See other VMN2R23 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Vmn2r23
          Gene Name:
          vomeronasal 2, receptor 23
          Gene Aliases:
          EG435916
          Chromosome Location:
          Chr.6: 123702821 - 123742239 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01183710_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Vmn2r23
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001104638.1 NP_001098108.1 1 - 2 213 109

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0600001411.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2071112 NM_001104638.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 650771 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 778547 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 517191 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 697472 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 594210 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 440359 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 488077 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 213551 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 765426 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 746652 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 533449 AK084723.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 891157 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 910495 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 637468 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 639747 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 753288 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 205138 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 184349 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 95764 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 133005 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 81036 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2071112 NM_001104638.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24813106 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24813017 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24812959 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24812969 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24813047 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24813069 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24812938 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24813099 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24813113 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24812985 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24812983 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24813122 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24812977 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24812993 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24812964 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24813051 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24813104 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24812957 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24813036 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24812994 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24812987 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24813006 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24813065 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24813020 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24813001 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24812951 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24812988 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24813083 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24813016 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24812998 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24812976 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24812999 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24813022 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24813093 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24812986 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24813112 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24813101 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24813095 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24813123 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24813094 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24813015 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24813023 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24812997 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24813089 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24812980 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24812991 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24812947 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24813021 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24812943 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24813079 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24813008 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24813073 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24812966 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24813059 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24812968 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24812971 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24812951 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24812968 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24812986 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24812941 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24812943 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05704752 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24812985 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24812979 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05733939 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24812954 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24812966 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24812957 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24812945 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24812969 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24812959 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24812948 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05780504 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24812973 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24812940 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05413974 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24812977 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24812980 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24812947 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05780499 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10541630 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10547680 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10541633 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10547681 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10547690 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10541631 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10541632 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10547689 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10547676 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10541629 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600011355.mm.1 TC0600001411.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600011355.mm.1 NM_001104638.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600011355.mm.1 NM_001104638.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600011356.mm.1 TC0600001411.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600011356.mm.1 NM_001104638.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600011356.mm.1 NM_001104638.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600011358.mm.1 TC0600001411.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600011358.mm.1 NM_001104638.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600011358.mm.1 NM_001104638.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600011359.mm.1 TC0600001411.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600011359.mm.1 NM_001104638.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600011359.mm.1 NM_001104638.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600011360.mm.1 TC0600001411.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600011360.mm.1 NM_001104638.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600011360.mm.1 NM_001104638.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600011357.mm.1 TC0600001411.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600011357.mm.1 NM_001104638.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600011357.mm.1 NM_001104638.1 Refseq
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 797142 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0