Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › PM12893
          Assay Name: hsa-miR-192-3p
          miRBase Accession Number: MI0000234
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.11: 64891137 - 64891246 [-] on Build GRCh38
          Mature miRNA Sequence: CUGCCAAUUCCAUAGGUCACAG
          Species: Human, Mouse, Dasypus novemcinctus, Guinea pig, Ornithorhynchus anatinus
          Product Type: Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor
          Assay ID PM12893
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # AM17100
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Family ID:

          MIPF0000063, mir-192

          Mature miRNA Sequence:

          CUGCCAAUUCCAUAGGUCACAG

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Human hsa-miR-192-3p MIMAT0004543
          Mouse mmu-miR-192-3p MIMAT0017012
          Dasypus novemcinctus dno-miR-192-3p MIMAT0047720
          Guinea pig cpo-miR-192-3p MIMAT0047069
          Ornithorhynchus anatinus oan-miR-192-3p MIMAT0007017

          Stem-loop Details



          Human

          Stem-loop ID hsa-mir-192
          Stem-loop Accession # MI0000234
          Stem-loop Sequence
          GCCGAGACCGAGUGCACAGGGCUCUGACCUAUGAAUUGACAGCCAGUGCUCUCGUCUCCCCUCUGGCUGCCAAUUCCAUAGGUCACAGGUAUGUUCGCCUCAAUGCCAGC
          Chromosome Location Chr. 11 - 64891137 - 64891246 [-] on Build GRCh38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0004543
          miRBase ID: hsa-miR-192-3p
          Mature miRNA Sequence: CUGCCAAUUCCAUAGGUCACAG
          Chromosome Location: Chr. 11 - 64891137 - 64891246 [-] on Build GRCh38

          Mouse

          Stem-loop ID mmu-mir-192
          Stem-loop Accession # MI0000551
          Stem-loop Sequence
          CGUGCACAGGGCUCUGACCUAUGAAUUGACAGCCAGUACUCUUUUCUCUCCUCUGGCUGCCAAUUCCAUAGGUCACAGGUAUGUUCACC
          Chromosome Location Chr. 19 - 6264844 - 6264932 [+] on Build GRCm38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0017012
          miRBase ID: mmu-miR-192-3p
          Mature miRNA Sequence: CUGCCAAUUCCAUAGGUCACAG
          Chromosome Location: Chr. 19 - 6264844 - 6264932 [+] on Build GRCm38

          Dasypus novemcinctus

          Stem-loop ID dno-mir-192
          Stem-loop Accession # MI0039023
          Stem-loop Sequence
          CUGACCUAUGAAUUGACAGCUAGUGCUGUUGUCCGCCUCUGGCUGCCAAUUCCAUAGGUCACAG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0047720
          miRBase ID: dno-miR-192-3p
          Mature miRNA Sequence: CUGCCAAUUCCAUAGGUCACAG
          Chromosome Location: NA

          Guinea pig

          Stem-loop ID cpo-mir-192
          Stem-loop Accession # MI0038680
          Stem-loop Sequence
          CUGACCUAUGAAUUGACAGCCAGUGCUGUCAGCUCCCCUCUGGCUGCCAAUUCCAUAGGUCACAG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0047069
          miRBase ID: cpo-miR-192-3p
          Mature miRNA Sequence: CUGCCAAUUCCAUAGGUCACAG
          Chromosome Location: NA

          Ornithorhynchus anatinus

          Stem-loop ID oan-mir-192
          Stem-loop Accession # MI0006794
          Stem-loop Sequence
          AGAGCGCACAGGGCUCUGACCUAUGAAUUGACAGCCAGUUCUCUCUGACCCCUCUGGCUGCCAAUUCCAUAGGUCACAGGUAUGUUCGCCU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0007017
          miRBase ID: oan-miR-192-3p
          Mature miRNA Sequence: CUGCCAAUUCCAUAGGUCACAG
          Chromosome Location: NA


          Back To Top

          More Information




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Mm03306714_pri
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Hs03295148_pri
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM12893
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 002272
          mirVana® miRNA inhibitor : MH12893
          mirVana® miRNA mimic : MC12893
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : mmu478741_mir
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : 478741_mir


          miRBase Alias:

          Human: hsa-miR-192* (v17)
          Mouse: mmu-miR-192* (v17)
          Ochrobactrum anthropi: oan-miR-192* (v18)

          Back To Top

          Related Products

          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline