Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › AM10860
          Assay Name: hsa-miR-141-3p
          miRBase Accession Number: MI0000457
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.12: 6964097 - 6964191 [+] on Build GRCh38
          Mature miRNA Sequence: UAACACUGUCUGGUAAAGAUGG
          Species: Human, Mouse, Rat, Bovine, Goat, Horse, Pan troglodytes, Pteropus alecto
          Product Type: Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor
          Assay ID AM10860
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # AM17000
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Family ID:

          MIPF0000019, mir-8

          Mature miRNA Sequence:

          UAACACUGUCUGGUAAAGAUGG

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Human hsa-miR-141-3p MIMAT0000432
          Mouse mmu-miR-141-3p MIMAT0000153
          Rat rno-miR-141-3p MIMAT0000846
          Bovine bta-miR-141 MIMAT0009232
          Goat chi-miR-141 MIMAT0035962
          Horse eca-miR-141 MIMAT0012970
          View More Rows
          Pan troglodytes ptr-miR-141 MIMAT0008036
          Pteropus alecto pal-miR-141-3p MIMAT0040098

          Stem-loop Details



          Human

          Stem-loop ID hsa-mir-141
          Stem-loop Accession # MI0000457
          Stem-loop Sequence
          CGGCCGGCCCUGGGUCCAUCUUCCAGUACAGUGUUGGAUGGUCUAAUUGUGAAGCUCCUAACACUGUCUGGUAAAGAUGGCUCCCGGGUGGGUUC
          Chromosome Location Chr. 12 - 6964097 - 6964191 [+] on Build GRCh38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0000432
          miRBase ID: hsa-miR-141-3p
          Mature miRNA Sequence: UAACACUGUCUGGUAAAGAUGG
          Chromosome Location: Chr. 12 - 6964097 - 6964191 [+] on Build GRCh38

          Mouse

          Stem-loop ID mmu-mir-141
          Stem-loop Accession # MI0000166
          Stem-loop Sequence
          GGGUCCAUCUUCCAGUGCAGUGUUGGAUGGUUGAAGUAUGAAGCUCCUAACACUGUCUGGUAAAGAUGGCCC
          Chromosome Location Chr. 6 - 124717914 - 124717985 [-] on Build GRCm38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0000153
          miRBase ID: mmu-miR-141-3p
          Mature miRNA Sequence: UAACACUGUCUGGUAAAGAUGG
          Chromosome Location: Chr. 6 - 124717914 - 124717985 [-] on Build GRCm38

          Rat

          Stem-loop ID rno-mir-141
          Stem-loop Accession # MI0000914
          Stem-loop Sequence
          GGCUGACUCUGAGUCCAUCUUCCAGUGCAGUGUUGGAUGGUUGAAGUACGAAGCUCCUAACACUGUCUGGUAAAGAUGGCCCCCGGGUCAGUUC
          Chromosome Location Chr. 4 - 157236346 - 157236439 [-] on Build Rnor_6.0
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0000846
          miRBase ID: rno-miR-141-3p
          Mature miRNA Sequence: UAACACUGUCUGGUAAAGAUGG
          Chromosome Location: Chr. 4 - 157236346 - 157236439 [-] on Build Rnor_6.0

          Bovine

          Stem-loop ID bta-mir-141
          Stem-loop Accession # MI0009742
          Stem-loop Sequence
          GACCGGCUCUGGGUCCAUCUUCCAGCACAGUGUUGGAUGGUCUAAUGGUGAAGCUCCUAACACUGUCUGGUAAAGAUGGCCCCCGGCUGG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0009232
          miRBase ID: bta-miR-141
          Mature miRNA Sequence: UAACACUGUCUGGUAAAGAUGG
          Chromosome Location: NA

          Goat

          Stem-loop ID chi-mir-141
          Stem-loop Accession # MI0030628
          Stem-loop Sequence
          GACCGGCUCUGGGUCCAUCUUCCAGCACAGUGUUGGAUGGUCUAAUGGUGAAGCUCCUAACACUGUCUGGUAAAGAUGGCCCCCGGCUGG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0035962
          miRBase ID: chi-miR-141
          Mature miRNA Sequence: UAACACUGUCUGGUAAAGAUGG
          Chromosome Location: NA

          Horse

          Stem-loop ID eca-mir-141
          Stem-loop Accession # MI0012723
          Stem-loop Sequence
          GGGUCCAUCUUCCAGUACAGUGUUGGAUGGUCUAAUUGUGAAGCUCCUAACACUGUCUGGUAAAGAUGGCCC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0012970
          miRBase ID: eca-miR-141
          Mature miRNA Sequence: UAACACUGUCUGGUAAAGAUGG
          Chromosome Location: NA

          Pan troglodytes

          Stem-loop ID ptr-mir-141
          Stem-loop Accession # MI0008541
          Stem-loop Sequence
          GGCCGGCCCUGGGUCCAUCUUCCAGUACAGUGUUGGAUGGUCUAAUUGUGAAGCUCCUAACACUGUCUGGUAAAGAUGGCCCCCGGGUGGGUUC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0008036
          miRBase ID: ptr-miR-141
          Mature miRNA Sequence: UAACACUGUCUGGUAAAGAUGG
          Chromosome Location: NA

          Pteropus alecto

          Stem-loop ID pal-mir-141
          Stem-loop Accession # MI0032492
          Stem-loop Sequence
          AUCUUCCAGUACAGUGUUGGAUGGUCUAAUUGUGAAGCUCCUAACACUGUCUGGUAAAGAUGG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0040098
          miRBase ID: pal-miR-141-3p
          Mature miRNA Sequence: UAACACUGUCUGGUAAAGAUGG
          Chromosome Location: NA


          Back To Top

          More Information




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Mm03306327_pri
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Hs03303157_pri
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Rn03464612_pri
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM10860
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 000463
          mirVana® miRNA inhibitor : MH10860
          mirVana® miRNA mimic : MC10860
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : 478501_mir
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : mmu483016_mir
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : rno483016_mir


          miRBase Alias:

          Human: hsa-miR-141 (v17)
          Mouse: mmu-miR-141 (v17)
          Rat: rno-miR-141 (v18)

          Back To Top

          Related Products

          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline