Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › AM11336
          Assay Name: hsa-miR-539-5p
          miRBase Accession Number: MI0003514
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.14: 101047321 - 101047398 [+] on Build GRCh38
          Mature miRNA Sequence: GGAGAAAUUAUCCUUGGUGUGU
          Species: Human, Mouse, Rat, Bovine, Dog, Pan troglodytes, Pongo pygmaeus, Rhesus monkey
          Product Type: Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor
          Assay ID AM11336
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # AM17000
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Family ID:

          MIPF0000018, mir-154

          Mature miRNA Sequence:

          GGAGAAAUUAUCCUUGGUGUGU

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Human hsa-miR-539-5p MIMAT0003163
          Mouse mmu-miR-539-5p MIMAT0003169
          Rat rno-miR-539-5p MIMAT0003176
          Bovine bta-miR-539 MIMAT0009342
          Dog cfa-miR-539 MIMAT0009909
          Pan troglodytes ptr-miR-539 MIMAT0008214
          View More Rows
          Pongo pygmaeus ppy-miR-539 MIMAT0015989
          Rhesus monkey mml-miR-539 MIMAT0006405

          Stem-loop Details



          Human

          Stem-loop ID hsa-mir-539
          Stem-loop Accession # MI0003514
          Stem-loop Sequence
          AUACUUGAGGAGAAAUUAUCCUUGGUGUGUUCGCUUUAUUUAUGAUGAAUCAUACAAGGACAAUUUCUUUUUGAGUAU
          Chromosome Location Chr. 14 - 101047321 - 101047398 [+] on Build GRCh38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0003163
          miRBase ID: hsa-miR-539-5p
          Mature miRNA Sequence: GGAGAAAUUAUCCUUGGUGUGU
          Chromosome Location: Chr. 14 - 101047321 - 101047398 [+] on Build GRCh38

          Mouse

          Stem-loop ID mmu-mir-539
          Stem-loop Accession # MI0003520
          Stem-loop Sequence
          UACUUGAGGAGAAAUUAUCCUUGGUGUGUUGGCUCUUUUGGAUGAAUCAUACAAGGAUAAUUUCUUUUUGAGUA
          Chromosome Location Chr. 12 - 109728129 - 109728202 [+] on Build GRCm38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0003169
          miRBase ID: mmu-miR-539-5p
          Mature miRNA Sequence: GGAGAAAUUAUCCUUGGUGUGU
          Chromosome Location: Chr. 12 - 109728129 - 109728202 [+] on Build GRCm38

          Rat

          Stem-loop ID rno-mir-539
          Stem-loop Accession # MI0003526
          Stem-loop Sequence
          AUACUUGAGGAGAAAUUAUCCUUGGUGUGUUUGCUCUUUUGGAUGAAUCAUACAAGGGUAAUUUCUUUUCGAGUAU
          Chromosome Location Chr. 6 - 133877832 - 133877907 [+] on Build Rnor_6.0
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0003176
          miRBase ID: rno-miR-539-5p
          Mature miRNA Sequence: GGAGAAAUUAUCCUUGGUGUGU
          Chromosome Location: Chr. 6 - 133877832 - 133877907 [+] on Build Rnor_6.0

          Bovine

          Stem-loop ID bta-mir-539
          Stem-loop Accession # MI0009857
          Stem-loop Sequence
          AUACUUGAGGAGAAAUUAUCCUUGGUGUGUUCGCUUUAUUUGGGAUGAAUCAUACAAGGACAAUUUCUUUCUGAGUAU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0009342
          miRBase ID: bta-miR-539
          Mature miRNA Sequence: GGAGAAAUUAUCCUUGGUGUGU
          Chromosome Location: NA

          Dog

          Stem-loop ID cfa-mir-539
          Stem-loop Accession # MI0010408
          Stem-loop Sequence
          UACUUGAGGAGAAAUUAUCCUUGGUGUGUUCGCUGUGUUUGUGAGGAAUCAUACAAGGACAAUUUCUUUUUGAGUA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0009909
          miRBase ID: cfa-miR-539
          Mature miRNA Sequence: GGAGAAAUUAUCCUUGGUGUGU
          Chromosome Location: NA

          Pan troglodytes

          Stem-loop ID ptr-mir-539
          Stem-loop Accession # MI0008742
          Stem-loop Sequence
          UACUUGAGGAGAAAUUAUCCUUGGUGUGUUCGCUUUAUUUAUGAUGAAUCAUACAAGGACAAUUUCUUUUUGAGUAU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0008214
          miRBase ID: ptr-miR-539
          Mature miRNA Sequence: GGAGAAAUUAUCCUUGGUGUGU
          Chromosome Location: NA

          Pongo pygmaeus

          Stem-loop ID ppy-mir-539
          Stem-loop Accession # MI0015038
          Stem-loop Sequence
          AUACUUGAGGAGAAAUUAUCCUUGGUGUGUUCGCUUUAUUUAUGAUGAAUCAUACAAGGACAAUUUCUUUUUGAGUAU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0015989
          miRBase ID: ppy-miR-539
          Mature miRNA Sequence: GGAGAAAUUAUCCUUGGUGUGU
          Chromosome Location: NA

          Rhesus monkey

          Stem-loop ID mml-mir-539
          Stem-loop Accession # MI0007815
          Stem-loop Sequence
          AUACUUGAGGAGAAAUUAUCCUUGGUGUGUUCGCUUUAUUUAUGAUGAAUCAUACAAGGACAAUUUCUUUUUGAGUAU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0006405
          miRBase ID: mml-miR-539
          Mature miRNA Sequence: GGAGAAAUUAUCCUUGGUGUGU
          Chromosome Location: NA


          Back To Top

          More Information




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Mm03307662_pri
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Rn03464852_pri
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Hs03305121_pri
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM11336
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 001286
          mirVana® miRNA inhibitor : MH11336
          mirVana® miRNA mimic : MC11336
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : rno481207_mir
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : mmu481207_mir
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : 478152_mir


          miRBase Alias:

          Human: hsa-miR-539 (v17)
          Mouse: mmu-miR-539 (v15)
          Rat: rno-miR-539 (v18)

          Back To Top

          Related Products

          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline