Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › AM19308
          Assay Name: rno-miR-96-3p
          miRBase Accession Number: MI0000881
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.4: 57463366 - 57463471 [-] on Build Rnor_6.0
          Mature miRNA Sequence: CAAUCAUGUGCAGUGCCAAUAU
          Species: Rat, Dasypus novemcinctus, Guinea pig, Pteropus alecto, Rabbit
          Product Type: Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor
          Assay ID AM19308
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # AM17000
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Family ID:

          MIPF0000072, mir-96

          Mature miRNA Sequence:

          CAAUCAUGUGCAGUGCCAAUAU

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Rat rno-miR-96-3p MIMAT0017110
          Dasypus novemcinctus dno-miR-96-3p MIMAT0047591
          Guinea pig cpo-miR-96-3p MIMAT0046938
          Pteropus alecto pal-miR-96-3p MIMAT0040135
          Rabbit ocu-miR-96-3p MIMAT0048179

          Stem-loop Details



          Rat

          Stem-loop ID rno-mir-96
          Stem-loop Accession # MI0000881
          Stem-loop Sequence
          CCAGUACCAUCUGCUUGGCCGAUUUUGGCACUAGCACAUUUUUGCUUGUGUCUCUCCGCUCUGAGCAAUCAUGUGCAGUGCCAAUAUGGGAAAAGCGGGCUGCUGC
          Chromosome Location Chr. 4 - 57463366 - 57463471 [-] on Build Rnor_6.0
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0017110
          miRBase ID: rno-miR-96-3p
          Mature miRNA Sequence: CAAUCAUGUGCAGUGCCAAUAU
          Chromosome Location: Chr. 4 - 57463366 - 57463471 [-] on Build Rnor_6.0

          Dasypus novemcinctus

          Stem-loop ID dno-mir-96
          Stem-loop Accession # MI0038952
          Stem-loop Sequence
          UUUGGCACUAGCACAUUUUUGCUUGUCUCUCUCUGCUCUGAGCAAUCAUGUGCAGUGCCAAUAU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0047591
          miRBase ID: dno-miR-96-3p
          Mature miRNA Sequence: CAAUCAUGUGCAGUGCCAAUAU
          Chromosome Location: NA

          Guinea pig

          Stem-loop ID cpo-mir-96
          Stem-loop Accession # MI0038608
          Stem-loop Sequence
          UUUGGCACUAGCACAUUUUUGCUUGUGUCUCUCUGCUCUGAGCAAUCAUGUGCAGUGCCAAUAU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0046938
          miRBase ID: cpo-miR-96-3p
          Mature miRNA Sequence: CAAUCAUGUGCAGUGCCAAUAU
          Chromosome Location: NA

          Pteropus alecto

          Stem-loop ID pal-mir-96
          Stem-loop Accession # MI0032511
          Stem-loop Sequence
          UUUGGCACUAGCACAUUUUUGCUUGUGUCUCUUCGCUCUGAGCAAUCAUGUGCAGUGCCAAUAU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0040135
          miRBase ID: pal-miR-96-3p
          Mature miRNA Sequence: CAAUCAUGUGCAGUGCCAAUAU
          Chromosome Location: NA

          Rabbit

          Stem-loop ID ocu-mir-96
          Stem-loop Accession # MI0039262
          Stem-loop Sequence
          UUUGGCACUAGCACAUUUUUGCUUGUGUCUCUCCGCUCUGAGCAAUCAUGUGCAGUGCCAAUAU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0048179
          miRBase ID: ocu-miR-96-3p
          Mature miRNA Sequence: CAAUCAUGUGCAGUGCCAAUAU
          Chromosome Location: NA


          Back To Top

          More Information




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Rn03464630_pri
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM19308
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 464122_mat
          mirVana® miRNA inhibitor : MH19308
          mirVana® miRNA mimic : MC19308
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : rno481281_mir


          miRBase Alias:

          Rat: rno-miR-96* (v18)

          Back To Top

          Related Products

          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline