Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › PM10353
          Assay Name: hsa-miR-383-5p
          miRBase Accession Number: MI0000791
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.8: 14853438 - 14853510 [-] on Build GRCh38
          Mature miRNA Sequence: AGAUCAGAAGGUGAUUGUGGCU
          Species: Human, Bovine, Callithrix jacchus, Chicken, Chrysemys picta, Dasypus novemcinctus, Dog, Guinea pig, Horse, Monodelphis domestica, Ophiophagus hannah, Pan troglodytes, Pongo pygmaeus, Pteropus alecto, Python bivittatus, Rabbit, Rhesus monkey, Taeniopygia guttata, Xenopus tropicalis
          Product Type: Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor
          Assay ID PM10353
          Size
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # AM17100
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Family ID:

          MIPF0000137, mir-383

          Mature miRNA Sequence:

          AGAUCAGAAGGUGAUUGUGGCU

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Human hsa-miR-383-5p MIMAT0000738
          Bovine bta-miR-383 MIMAT0009309
          Callithrix jacchus cja-miR-383a MIMAT0039368
          Chicken gga-miR-383-5p MIMAT0003363
          Chrysemys picta cpi-miR-383-5p MIMAT0037874
          Dasypus novemcinctus dno-miR-383-5p MIMAT0047868
          View More Rows
          Dog cfa-miR-383 MIMAT0006629
          Guinea pig cpo-miR-383-5p MIMAT0047229
          Horse eca-miR-383 MIMAT0013185
          Monodelphis domestica mdo-miR-383-5p MIMAT0004139
          Ophiophagus hannah oha-miR-383-5p MIMAT0036919
          Pan troglodytes ptr-miR-383 MIMAT0008135
          Pongo pygmaeus ppy-miR-383 MIMAT0015873
          Pteropus alecto pal-miR-383-5p MIMAT0040171
          Python bivittatus pbv-miR-383-5p MIMAT0039046
          Rabbit ocu-miR-383-5p MIMAT0048429
          Rhesus monkey mml-miR-383 MIMAT0006312
          Taeniopygia guttata tgu-miR-383-5p MIMAT0014531
          Xenopus tropicalis xtr-miR-383 MIMAT0003639

          Stem-loop Details



          Human

          Stem-loop ID hsa-mir-383
          Stem-loop Accession # MI0000791
          Stem-loop Sequence
          CUCCUCAGAUCAGAAGGUGAUUGUGGCUUUGGGUGGAUAUUAAUCAGCCACAGCACUGCCUGGUCAGAAAGAG
          Chromosome Location Chr. 8 - 14853438 - 14853510 [-] on Build GRCh38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0000738
          miRBase ID: hsa-miR-383-5p
          Mature miRNA Sequence: AGAUCAGAAGGUGAUUGUGGCU
          Chromosome Location: Chr. 8 - 14853438 - 14853510 [-] on Build GRCh38

          Bovine

          Stem-loop ID bta-mir-383
          Stem-loop Accession # MI0009823
          Stem-loop Sequence
          CUCCUCAGAUCAGAAGGUGAUUGUGGCUUUGGGUGGAUAUCAAUCAGCCACAGCACUGCCUGGUCAGAAAGAG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0009309
          miRBase ID: bta-miR-383
          Mature miRNA Sequence: AGAUCAGAAGGUGAUUGUGGCU
          Chromosome Location: NA

          Callithrix jacchus

          Stem-loop ID cja-mir-383a
          Stem-loop Accession # MI0031883
          Stem-loop Sequence
          GUCACCUGCUCCUCAGAUCAGAAGGUGAUUGUGGCUUUGGGUGGAUAUUAAUCAGCCACAGCACUGCCUGGUCAGAAAGAGCAAGUGUC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0039368
          miRBase ID: cja-miR-383a
          Mature miRNA Sequence: AGAUCAGAAGGUGAUUGUGGCU
          Chromosome Location: NA

          Chicken

          Stem-loop ID gga-mir-383
          Stem-loop Accession # MI0003706
          Stem-loop Sequence
          CUCCUCAGAUCAGAAGGUGAUUGUGGCUUUGGGUAAAUAUUGAGCAGCCACAGCACUGCCUGGUCAGAAAGAG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0003363
          miRBase ID: gga-miR-383-5p
          Mature miRNA Sequence: AGAUCAGAAGGUGAUUGUGGCU
          Chromosome Location: NA

          Chrysemys picta

          Stem-loop ID cpi-mir-383
          Stem-loop Accession # MI0029563
          Stem-loop Sequence
          AAGUCACCUGCUCCUCAGAUCAGAAGGUGAUUGUGGCUUUGAGUAGAUAUUAAGCAGCCACAGCACUGCCUGGUCAGAAAGAGCAAGUGUACU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0037874
          miRBase ID: cpi-miR-383-5p
          Mature miRNA Sequence: AGAUCAGAAGGUGAUUGUGGCU
          Chromosome Location: NA

          Dasypus novemcinctus

          Stem-loop ID dno-mir-383
          Stem-loop Accession # MI0039099
          Stem-loop Sequence
          AGAUCAGAAGGUGAUUGUGGCUUUGGGUGGAUACUAAUCAGCCACAGCACUGCCUGGUCAGA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0047868
          miRBase ID: dno-miR-383-5p
          Mature miRNA Sequence: AGAUCAGAAGGUGAUUGUGGCU
          Chromosome Location: NA

          Dog

          Stem-loop ID cfa-mir-383
          Stem-loop Accession # MI0008026
          Stem-loop Sequence
          AGAUCAGAAGGUGAUUGUGGCUUUGGGUGGAUAUUAAUCAGCCACAGCACUGCCUGGUCAGA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0006629
          miRBase ID: cfa-miR-383
          Mature miRNA Sequence: AGAUCAGAAGGUGAUUGUGGCU
          Chromosome Location: NA

          Guinea pig

          Stem-loop ID cpo-mir-383
          Stem-loop Accession # MI0038763
          Stem-loop Sequence
          AGAUCAGAAGGUGAUUGUGGCUUUGGGUAGAUAUUAAUCAGCCACAACACUGCCUGGUCAGA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0047229
          miRBase ID: cpo-miR-383-5p
          Mature miRNA Sequence: AGAUCAGAAGGUGAUUGUGGCU
          Chromosome Location: NA

          Horse

          Stem-loop ID eca-mir-383
          Stem-loop Accession # MI0012930
          Stem-loop Sequence
          CUCCUCAGAUCAGAAGGUGAUUGUGGCUUUGGGUGGAUAUUAAUCAGCCACAGCACUGCCUGGUCAGAAAGAG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0013185
          miRBase ID: eca-miR-383
          Mature miRNA Sequence: AGAUCAGAAGGUGAUUGUGGCU
          Chromosome Location: NA

          Monodelphis domestica

          Stem-loop ID mdo-mir-383
          Stem-loop Accession # MI0005328
          Stem-loop Sequence
          CUCAGAUCAGAAGGUGAUUGUGGCUUUCGGUAGACAUGGAACAGCCACAUCACUGGCUGGUCAGAAAGAG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0004139
          miRBase ID: mdo-miR-383-5p
          Mature miRNA Sequence: AGAUCAGAAGGUGAUUGUGGCU
          Chromosome Location: NA

          Ophiophagus hannah

          Stem-loop ID oha-mir-383
          Stem-loop Accession # MI0031467
          Stem-loop Sequence
          ACCUGCUCCUCAGAUCAGAAGGUGAUUGUGGCUUUGGUUUGAUAUGAAACAGCCACAGCACUGCCUGGUCAGAAAGAGCAAG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0036919
          miRBase ID: oha-miR-383-5p
          Mature miRNA Sequence: AGAUCAGAAGGUGAUUGUGGCU
          Chromosome Location: NA

          Pan troglodytes

          Stem-loop ID ptr-mir-383
          Stem-loop Accession # MI0008656
          Stem-loop Sequence
          CUCCUCAGAUCAGAAGGUGAUUGUGGCUUUGGGUGGAUAUUAAUCAGCCACAGCACUGCCUGGUCAGAAAGA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0008135
          miRBase ID: ptr-miR-383
          Mature miRNA Sequence: AGAUCAGAAGGUGAUUGUGGCU
          Chromosome Location: NA

          Pongo pygmaeus

          Stem-loop ID ppy-mir-383
          Stem-loop Accession # MI0014931
          Stem-loop Sequence
          CUCCUCAGAUCAGAAGGUGAUUGUGGCUUUGGGUGGAUAUUAAUCAGCCACAGCACUGCCUGGUCAGAAAGAG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0015873
          miRBase ID: ppy-miR-383
          Mature miRNA Sequence: AGAUCAGAAGGUGAUUGUGGCU
          Chromosome Location: NA

          Pteropus alecto

          Stem-loop ID pal-mir-383
          Stem-loop Accession # MI0032532
          Stem-loop Sequence
          AGAUCAGAAGGUGAUUGUGGCUUUGGGUGGAUAUUAAUCAGCCACAGCACUGCCUGGUCAGA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0040171
          miRBase ID: pal-miR-383-5p
          Mature miRNA Sequence: AGAUCAGAAGGUGAUUGUGGCU
          Chromosome Location: NA

          Python bivittatus

          Stem-loop ID pbv-mir-383
          Stem-loop Accession # MI0030307
          Stem-loop Sequence
          CAGUCACCUGCUCCUCAGAUCAGAAGGUGAUUGUGGCUUUGGUUUGAUAUGAAACAGCCACAGCACUGCCUGGUCAGAAAGAGCAAGUGUACU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0039046
          miRBase ID: pbv-miR-383-5p
          Mature miRNA Sequence: AGAUCAGAAGGUGAUUGUGGCU
          Chromosome Location: NA

          Rabbit

          Stem-loop ID ocu-mir-383
          Stem-loop Accession # MI0039396
          Stem-loop Sequence
          AGAUCAGAAGGUGAUUGUGGCUUUGGGUGGAUAGCAAUCAGCCACAGCACUGCCUGGUCAGA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0048429
          miRBase ID: ocu-miR-383-5p
          Mature miRNA Sequence: AGAUCAGAAGGUGAUUGUGGCU
          Chromosome Location: NA

          Rhesus monkey

          Stem-loop ID mml-mir-383
          Stem-loop Accession # MI0007731
          Stem-loop Sequence
          CUCCUCAGAUCAGAAGGUGAUUGUGGCUUUGGGUGGAUAUUAAUCAGCCACAGCACUGCCUGGUCAGAAAGAG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0006312
          miRBase ID: mml-miR-383
          Mature miRNA Sequence: AGAUCAGAAGGUGAUUGUGGCU
          Chromosome Location: NA

          Taeniopygia guttata

          Stem-loop ID tgu-mir-383
          Stem-loop Accession # MI0013744
          Stem-loop Sequence
          CCUGCUCCUCAGAUCAGAAGGUGAUUGUGGCUUUGAGUAAAUAUUAAGCAGCCACAGCACUGCCUGGUCAGA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0014531
          miRBase ID: tgu-miR-383-5p
          Mature miRNA Sequence: AGAUCAGAAGGUGAUUGUGGCU
          Chromosome Location: NA

          Xenopus tropicalis

          Stem-loop ID xtr-mir-383
          Stem-loop Accession # MI0004881
          Stem-loop Sequence
          CUCCUCAGAUCAGAAGGUGAUUGUGGCUUUUAGUAGAUAUUAAGCAGCCACAGCACUGCCUGGUCAGAAAGAG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0003639
          miRBase ID: xtr-miR-383
          Mature miRNA Sequence: AGAUCAGAAGGUGAUUGUGGCU
          Chromosome Location: NA


          Back To Top

          추가 정보




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Hs03303566_pri
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM10353
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 000573
          mirVana® miRNA inhibitor : MH10353
          mirVana® miRNA mimic : MC10353
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : 478079_mir


          miRBase Alias:

          Human: hsa-miR-383 (v19)
          Gallus gallus: gga-miR-383 (v19)
          Monodelphis domestica: mdo-miR-383 (v19)
          Trabulsiella guamensis ATCC 49490: tgu-miR-383 (v19)

          Back To Top

          관련 제품

          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline