Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › PM12270
          Assay Name: mmu-miR-24-2-5p
          miRBase Accession Number: MI0000572
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.8: 84208815 - 84208921 [+] on Build GRCm38
          Mature miRNA Sequence: GUGCCUACUGAGCUGAAACAGU
          Species: Mouse, Rat
          Product Type: Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor
          Assay ID PM12270
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # AM17100
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Family ID:

          MIPF0000041, mir-24

          Mature miRNA Sequence:

          GUGCCUACUGAGCUGAAACAGU

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Mouse mmu-miR-24-2-5p MIMAT0005440
          Rat rno-miR-24-2-5p MIMAT0005441

          Stem-loop Details



          Mouse

          Stem-loop ID mmu-mir-24-2
          Stem-loop Accession # MI0000572
          Stem-loop Sequence
          GCCUCUCUCCGGGCUCCGCCUCCCGUGCCUACUGAGCUGAAACAGUUGAUUCCAGUGCACUGGCUCAGUUCAGCAGGAACAGGAGUCCAGCCCCCUAGGAGCUGGCA
          Chromosome Location Chr. 8 - 84208815 - 84208921 [+] on Build GRCm38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0005440
          miRBase ID: mmu-miR-24-2-5p
          Mature miRNA Sequence: GUGCCUACUGAGCUGAAACAGU
          Chromosome Location: Chr. 8 - 84208815 - 84208921 [+] on Build GRCm38

          Rat

          Stem-loop ID rno-mir-24-2
          Stem-loop Accession # MI0000855
          Stem-loop Sequence
          GCCUCUCCCUGGGCUCCGCCUCCUGUGCCUACUGAGCUGAAACAGUUGAUUCCAGUGCACUGGCUCAGUUCAGCAGGAACAGGAGUCCAGCCCCCAUAGGAGCUGGCA
          Chromosome Location Chr. 19 - 25318863 - 25318970 [+] on Build Rnor_6.0
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0005441
          miRBase ID: rno-miR-24-2-5p
          Mature miRNA Sequence: GUGCCUACUGAGCUGAAACAGU
          Chromosome Location: Chr. 19 - 25318863 - 25318970 [+] on Build Rnor_6.0


          Back To Top

          More Information




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Mm03306842_pri
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Rn03465981_pri
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM12270
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 002494
          mirVana® miRNA inhibitor : MH12270
          mirVana® miRNA mimic : MC12270
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : mmu482591_mir
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : rno481447_mir


          miRBase Alias:

          Mouse: mmu-miR-24-2* (v17)
          Rat: rno-miR-24-2* (v18)

          Back To Top

          Related Products

          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline