Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other MADD SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
MADD
Gene Name:
MAP kinase activating death domain
Gene Aliases:
DENN, IG20, RAB3GEP
Chromosome Location:
Chr.11: 47269376 - 47330031 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.82548
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
103316
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
4,126.00
Your Price
Online offer:
4126.0
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: MADD
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001135943.1
NP_001129415.1
4
967
NM_001135944.1
NP_001129416.1
4
943
NM_003682.3
NP_003673.3
4
943
NM_130470.2
NP_569826.2
4
1109
NM_130471.2
NP_569827.2
4
943
NM_130472.2
NP_569828.2
4
943
NM_130473.2
NP_569829.2
4
943
NM_130474.2
NP_569830.2
4
943
NM_130475.2
NP_569831.1
4
967
NM_130476.2
NP_569832.2
4
967
XM_005253189.2
XP_005253246.1
4
967
XM_005253196.2
XP_005253253.1
4
967
XM_005253199.2
XP_005253256.1
4
967
XM_005253200.2
XP_005253257.1
4
967
XM_005253201.2
XP_005253258.1
4
967
XM_005253203.2
XP_005253260.1
4
967
XM_005253204.2
XP_005253261.1
4
967
XM_005253205.1
XP_005253262.1
4
967
XM_017018478.1
XP_016873967.1
4
967
XM_017018479.1
XP_016873968.1
4
967
XM_017018480.1
XP_016873969.1
4
967
XM_017018481.1
XP_016873970.1
4
967
XM_017018482.1
XP_016873971.1
4
967
XM_017018483.1
XP_016873972.1
4
967
XM_017018484.1
XP_016873973.1
4
967
XM_017018485.1
XP_016873974.1
4
928
XM_017018486.1
XP_016873975.1
4
967
XM_017018487.1
XP_016873976.1
4
967
XM_017018488.1
XP_016873977.1
4
967
XM_017018489.1
XP_016873978.1
4
928
XM_017018490.1
XP_016873979.1
4
954
XM_017018491.1
XP_016873980.1
4
923
XM_017018492.1
XP_016873981.1
4
967
XM_017018493.1
XP_016873982.1
4
954
XM_017018494.1
XP_016873983.1
4
967
XM_017018495.1
XP_016873984.1
4
967
XM_017018496.1
XP_016873985.1
4
923
XM_017018497.1
XP_016873986.1
4
928
XM_017018498.1
XP_016873987.1
4
967
XM_017018499.1
XP_016873988.1
4
936
XM_017018500.1
XP_016873989.1
4
967
XM_017018501.1
XP_016873990.1
4
923
XM_017018502.1
XP_016873991.1
4
936
XM_017018503.1
XP_016873992.1
4
923
XM_017018504.1
XP_016873993.1
4
936
XM_017018505.1
XP_016873994.1
4
923
XM_017018506.1
XP_016873995.1
4
928
XM_017018507.1
XP_016873996.1
4
954
XM_017018508.1
XP_016873997.1
4
967
XM_017018509.1
XP_016873998.1
4
923
XM_017018510.1
XP_016873999.1
4
967
GenBank mRNA
AB002356.1
-
4
939
AF440100.1
-
4
917
AF440101.1
-
4
917
AF440102.1
-
4
917
AF440103.1
-
4
917
AF440434.1
-
4
917
AK292442.1
-
4
907
BC040484.1
-
4
951
5271798
U44953.1
-
4
931
U77352.1
-
4
1077
Back To Top
More Information
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
activation of MAPK activity
cell surface receptor signaling pathway
regulation of tumor necrosis factor-mediated signaling pathway
regulation of Rab protein signal transduction
regulation of apoptotic process
positive regulation of GTPase activity
regulation of cell cycle
execution phase of apoptosis
regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors
regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
death receptor binding
protein binding
Rab guanyl-nucleotide exchange factor activity
protein kinase activator activity
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0