Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other MADD SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          MADD
          Gene Name:
          MAP kinase activating death domain
          Gene Aliases:
          DENN, IG20, RAB3GEP
          Chromosome Location:
          Chr.11: 47269376 - 47330031 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.82548
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 103401

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: MADD
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001135943.1 NP_001129415.1 4 1156
          NM_001135944.1 NP_001129416.1 4 1132
          NM_003682.3 NP_003673.3 4 1132
          NM_130470.2 NP_569826.2 4 1298
          NM_130471.2 NP_569827.2 4 1132
          NM_130472.2 NP_569828.2 4 1132
          NM_130473.2 NP_569829.2 4 1132
          NM_130474.2 NP_569830.2 4 1132
          NM_130475.2 NP_569831.1 4 1156
          NM_130476.2 NP_569832.2 4 1156
          XM_005253189.2 XP_005253246.1 4 1156
          XM_005253196.2 XP_005253253.1 4 1156
          XM_005253199.2 XP_005253256.1 4 1156
          XM_005253200.2 XP_005253257.1 4 1156
          XM_005253201.2 XP_005253258.1 4 1156
          XM_005253203.2 XP_005253260.1 4 1156
          XM_005253204.2 XP_005253261.1 4 1156
          XM_005253205.1 XP_005253262.1 4 1156
          XM_017018478.1 XP_016873967.1 4 1156
          XM_017018479.1 XP_016873968.1 4 1156
          XM_017018480.1 XP_016873969.1 4 1156
          XM_017018481.1 XP_016873970.1 4 1156
          XM_017018482.1 XP_016873971.1 4 1156
          XM_017018483.1 XP_016873972.1 4 1156
          XM_017018484.1 XP_016873973.1 4 1156
          XM_017018485.1 XP_016873974.1 4 1117
          XM_017018486.1 XP_016873975.1 4 1156
          XM_017018487.1 XP_016873976.1 4 1156
          XM_017018488.1 XP_016873977.1 4 1156
          XM_017018489.1 XP_016873978.1 4 1117
          XM_017018490.1 XP_016873979.1 4 1143
          XM_017018491.1 XP_016873980.1 4 1112
          XM_017018492.1 XP_016873981.1 4 1156
          XM_017018493.1 XP_016873982.1 4 1143
          XM_017018494.1 XP_016873983.1 4 1156
          XM_017018495.1 XP_016873984.1 4 1156
          XM_017018496.1 XP_016873985.1 4 1112
          XM_017018497.1 XP_016873986.1 4 1117
          XM_017018498.1 XP_016873987.1 4 1156
          XM_017018499.1 XP_016873988.1 4 1125
          XM_017018500.1 XP_016873989.1 4 1156
          XM_017018501.1 XP_016873990.1 4 1112
          XM_017018502.1 XP_016873991.1 4 1125
          XM_017018503.1 XP_016873992.1 4 1112
          XM_017018504.1 XP_016873993.1 4 1125
          XM_017018505.1 XP_016873994.1 4 1112
          XM_017018506.1 XP_016873995.1 4 1117
          XM_017018507.1 XP_016873996.1 4 1143
          XM_017018508.1 XP_016873997.1 4 1156
          XM_017018509.1 XP_016873998.1 4 1112
          XM_017018510.1 XP_016873999.1 4 1156
          GenBank mRNA AB002356.1 - 4 1128
          AK292442.1 - 4 1096
          BC040484.1 - 4 1140 5271798
          U44953.1 - 4 1120
          U77352.1 - 4 1266

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          activation of MAPK activity
          cell surface receptor signaling pathway
          regulation of tumor necrosis factor-mediated signaling pathway
          regulation of Rab protein signal transduction
          regulation of apoptotic process
          positive regulation of GTPase activity
          regulation of cell cycle
          execution phase of apoptosis
          regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors
          regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
          death receptor binding
          protein binding
          Rab guanyl-nucleotide exchange factor activity
          protein kinase activator activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-vsgnr:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0