Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ERBB2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          ERBB2
          Gene Name:
          erb-b2 receptor tyrosine kinase 2
          Gene Aliases:
          CD340, HER-2, HER-2/neu, HER2, MLN 19, NEU, NGL, TKR1
          Chromosome Location:
          Chr.17: 39688084 - 39728662 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.446352
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 103761

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: ERBB2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001005862.2 NP_001005862.1 24, 25 3143
          NM_001289936.1 NP_001276865.1 25, 26 3194
          NM_001289937.1 NP_001276866.1 21, 22 2918
          NM_004448.3 NP_004439.2 21, 22 2918
          NR_110535.1 21, 22 2981
          GenBank mRNA AK295195.1 - 25, 26 3194
          AK300321.1 - 15, 16 2092
          AK313683.1 - 21, 22 2872
          BC080193.1 - 21, 22 2879
          BC167147.1 - 21, 22 2660 100013444
          KJ534831.1 - 21, 22 2657
          M11730.1 - 21, 22 2807
          X03363.1 - 21, 22 2831

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_001003817, AK129487, AK083669, BC053078, U71126, and others.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          MAPK cascade
          positive regulation of protein phosphorylation
          transcription, DNA-templated
          protein phosphorylation
          signal transduction
          cell surface receptor signaling pathway
          enzyme linked receptor protein signaling pathway
          transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway
          peripheral nervous system development
          heart development
          neuromuscular junction development
          motor neuron axon guidance
          cell proliferation
          phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          peptidyl-tyrosine phosphorylation
          positive regulation of cell growth
          regulation of microtubule-based process
          negative regulation of immature T cell proliferation in thymus
          ERBB2 signaling pathway
          wound healing
          myelination
          positive regulation of MAP kinase activity
          positive regulation of GTPase activity
          positive regulation of translation
          regulation of angiogenesis
          positive regulation of cell adhesion
          positive regulation of transcription from RNA polymerase I promoter
          positive regulation of transcription from RNA polymerase III promoter
          protein autophosphorylation
          phosphatidylinositol phosphorylation
          phosphatidylinositol-mediated signaling
          oligodendrocyte differentiation
          positive regulation of epithelial cell proliferation
          regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          cellular response to growth factor stimulus
          cellular response to epidermal growth factor stimulus
          positive regulation of protein targeting to membrane
          regulation of cell motility
          RNA polymerase I core binding
          protein tyrosine kinase activity
          transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity
          receptor signaling protein tyrosine kinase activity
          transmembrane signaling receptor activity
          Ras guanyl-nucleotide exchange factor activity
          protein binding
          ATP binding
          protein C-terminus binding
          growth factor binding
          protein phosphatase binding
          identical protein binding
          ErbB-3 class receptor binding
          phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase activity
          protein heterodimerization activity
          protein dimerization activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-55658555d6-qm6d9:80/100.66.79.83:80.
          git-commit: ec8e7df5f8fec8d765bd419205f1b5046a016d37
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.41.0-Offline