Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Veja todas as categorias de produtos
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other UCHL5 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
UCHL5
Gene Name:
ubiquitin C-terminal hydrolase L5
Gene Aliases:
CGI-70, INO80R, UCH-L5, UCH37
Chromosome Location:
Chr.1: 193012366 - 193060140 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.145469
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
105724
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
4,126.00
Your Price
Online offer:
4126.0
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: UCHL5
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001199261.1
NP_001186190.1
2, 3
282
NM_001199262.1
NP_001186191.1
2, 3
282
NM_001199263.1
NP_001186192.1
2, 3
282
NM_015984.3
NP_057068.1
2, 3
282
NR_037607.1
2, 3
548
XM_005245244.4
XP_005245301.1
2, 3
365
XM_005245246.4
XP_005245303.1
2, 3
365
XM_005245247.4
XP_005245304.1
2, 3
217
XM_005245248.4
XP_005245305.1
2, 3
240
XM_005245249.4
XP_005245306.1
2, 3
136
XM_006711366.3
XP_006711429.1
2, 3
365
XM_006711367.3
XP_006711430.1
2, 3
365
XM_006711368.3
XP_006711431.1
2, 3
365
XM_006711369.2
XP_006711432.1
2, 3
365
XM_006711370.3
XP_006711433.3
2, 3
318
XM_006711371.3
XP_006711434.1
2, 3
136
XM_011509604.1
XP_011507906.1
2, 3
365
XM_011509607.2
XP_011507909.1
2, 3
176
XM_011509608.2
XP_011507910.1
2, 3
256
XM_011509609.2
XP_011507911.1
2, 3
160
XM_017001429.1
XP_016856918.1
2, 3
365
XM_017001430.1
XP_016856919.1
2, 3
365
XM_017001431.1
XP_016856920.1
2, 3
365
XM_017001432.1
XP_016856921.1
2, 3
365
XM_017001433.1
XP_016856922.1
2, 3
365
XM_017001434.1
XP_016856923.1
2, 3
318
XM_017001435.1
XP_016856924.1
2, 3
318
XM_017001436.1
XP_016856925.1
2, 3
256
XM_017001437.1
XP_016856926.1
2, 3
256
XM_017001438.1
XP_016856927.1
2, 3
160
XM_017001439.1
XP_016856928.1
2, 3
581
XM_017001440.1
XP_016856929.1
2, 3
545
XM_017001441.1
XP_016856930.1
2, 3
521
XM_017001442.1
XP_016856931.1
2, 3
136
XM_017001443.1
XP_016856932.1
2, 3
136
XM_017001444.1
XP_016856933.1
2, 3
530
GenBank mRNA
AF147717.1
-
2, 3
280
AF151828.1
-
2, 3
162
AF157320.1
-
2, 3
297
AK024751.1
-
2, 3
228
AK225794.1
-
2, 3
215
AK296487.1
-
2, 3
255
AK301381.1
-
2, 3
548
AK314445.1
-
2, 3
226
BC015521.1
-
2, 3
215
3912584
BC025369.2
-
2, 3
260
3937407
BT006790.1
-
2, 3
149
DA255130.1
-
2, 3
282
Back To Top
More Information
Other Species Targeted
This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_019562, NM_001159866, AF175903, AK011117, AF148447, and others.
Panther Classification:
Molecular Function -
cysteine protease
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
DNA repair
DNA recombination
transcription, DNA-templated
regulation of transcription, DNA-templated
ubiquitin-dependent protein catabolic process
negative regulation of endopeptidase activity
protein deubiquitination
lateral ventricle development
midbrain development
forebrain morphogenesis
regulation of proteasomal protein catabolic process
thiol-dependent ubiquitin-specific protease activity
endopeptidase inhibitor activity
protein binding
poly(A) RNA binding
proteasome binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0