Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other NOS2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          NOS2
          Gene Name:
          nitric oxide synthase 2
          Gene Aliases:
          HEP-NOS, INOS, NOS, NOS2A
          Chromosome Location:
          Chr.17: 27756766 - 27804339 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.709191
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 106170

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: NOS2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_000625.4 NP_000616.3 14, 15 1976
          XM_011524859.2 XP_011523161.1 14, 15 2002
          XM_011524860.2 XP_011523162.1 13, 14 1795
          XM_011524861.1 XP_011523163.1 14, 15 1974
          XM_011524862.1 XP_011523164.1 12, 13 1573
          GenBank mRNA AB022318.1 - 12, 13 1595
          AF068236.1 - 14, 15 1946
          BC130283.1 - 14, 15 1896 40146314
          BC144126.1 - 14, 15 1896 9052646
          D26525.1 - 13, 14 1726
          L09210.1 - 14, 15 1918
          L24553.1 - 13, 14 1788
          U05810.1 - 14, 15 1906
          U20141.1 - 13, 14 1712
          U31511.1 - 14, 15 1817
          X73029.1 - 14, 15 1937

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxidoreductase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          response to hypoxia
          positive regulation of leukocyte mediated cytotoxicity
          innate immune response in mucosa
          arginine catabolic process
          superoxide metabolic process
          nitric oxide biosynthetic process
          nitric oxide mediated signal transduction
          circadian rhythm
          response to bacterium
          negative regulation of gene expression
          peptidyl-cysteine S-nitrosylation
          positive regulation of guanylate cyclase activity
          prostaglandin secretion
          cellular response to drug
          regulation of cell proliferation
          negative regulation of protein catabolic process
          defense response to bacterium
          regulation of cellular respiration
          cell redox homeostasis
          negative regulation of blood pressure
          positive regulation of vasodilation
          regulation of insulin secretion
          defense response to Gram-negative bacterium
          positive regulation of killing of cells of other organism
          oxidation-reduction process
          cellular response to lipopolysaccharide
          cellular response to interferon-gamma
          interleukin-6 secretion
          interleukin-8 secretion
          regulation of cytokine production involved in inflammatory response
          nitric-oxide synthase activity
          receptor binding
          protein binding
          calmodulin binding
          FMN binding
          heme binding
          tetrahydrobiopterin binding
          arginine binding
          protein homodimerization activity
          metal ion binding
          flavin adenine dinucleotide binding
          NADP binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0