Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Estatus del pedido
Productos personalizados y proyectos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other SOX4 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
SOX4
Gene Name:
SRY-box 4
Gene Aliases:
EVI16
Chromosome Location:
Chr.6: 21593741 - 21598619 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.643910
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
106973
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: SOX4
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_003107.2
NP_003098.1
1
3541
GenBank mRNA
BM459088.1
-
1
441
CF147018.1
-
1
129
HY065060.1
-
1
430
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
HMG box transcription factor
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
skeletal system development
neural tube formation
pro-B cell differentiation
mitral valve morphogenesis
cardiac ventricle formation
cardiac right ventricle morphogenesis
atrial septum primum morphogenesis
noradrenergic neuron differentiation
regulation of transcription, DNA-templated
transcription from RNA polymerase II promoter
DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator resulting in cell cycle arrest
heart development
positive regulation of cell proliferation
negative regulation of cell proliferation
glial cell proliferation
spinal cord development
spinal cord motor neuron differentiation
glial cell development
positive regulation of Wnt signaling pathway
T cell differentiation
endocrine pancreas development
negative regulation of protein ubiquitination
regulation of protein stability
positive regulation of insulin secretion
somatic stem cell population maintenance
ascending aorta morphogenesis
glucose homeostasis
DNA damage response, detection of DNA damage
positive regulation of apoptotic process
positive regulation of translation
positive regulation of transcription, DNA-templated
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
negative regulation of protein export from nucleus
sympathetic nervous system development
protein stabilization
canonical Wnt signaling pathway
limb bud formation
ventricular septum morphogenesis
negative regulation of cell death
neuroepithelial cell differentiation
kidney morphogenesis
cellular response to glucose stimulus
positive regulation of canonical Wnt signaling pathway
positive regulation of N-terminal peptidyl-lysine acetylation
transcription regulatory region sequence-specific DNA binding
core promoter sequence-specific DNA binding
nucleic acid binding transcription factor activity
transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
RNA polymerase II transcription coactivator activity
transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
protein binding
protein heterodimerization activity
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-vsqdm:80/100.66.73.2:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0