Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other KAT2B SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          KAT2B
          Gene Name:
          lysine acetyltransferase 2B
          Gene Aliases:
          CAF, P/CAF, PCAF
          Chromosome Location:
          Chr.3: 20040032 - 20154404 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.533055
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 107274

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: KAT2B
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_003884.4 NP_003875.3 13 2368
          XM_005265528.4 XP_005265585.1 13 1993
          XM_017007423.1 XP_016862912.1 14 1823
          XM_017007424.1 XP_016862913.1 13 1919
          GenBank mRNA AL832173.1 - 3 281
          BC060823.1 - 13 1973 30336561
          BC070075.1 - 13 2038 30333414
          U57317.2 - 13 2380

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: XM_003750617.

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          chromatin remodeling
          transcription initiation from RNA polymerase II promoter
          protein acetylation
          cell cycle arrest
          Notch signaling pathway
          memory
          negative regulation of cell proliferation
          regulation of protein ADP-ribosylation
          positive regulation of neuron projection development
          viral process
          N-terminal peptidyl-lysine acetylation
          internal peptidyl-lysine acetylation
          peptidyl-lysine acetylation
          cellular response to insulin stimulus
          cellular response to oxidative stress
          positive regulation of chromatin binding
          positive regulation of gluconeogenesis by positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          histone H3 acetylation
          histone H3-K9 acetylation
          negative regulation of cyclin-dependent protein serine/threonine kinase activity
          positive regulation of gene expression, epigenetic
          positive regulation of vasodilation
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          rhythmic process
          cellular response to parathyroid hormone stimulus
          positive regulation of histone H3-K14 acetylation
          positive regulation of histone H3-K9 acetylation
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding
          chromatin binding
          transcription cofactor activity
          transcription coactivator activity
          histone acetyltransferase activity
          lysine N-acetyltransferase activity, acting on acetyl phosphate as donor
          cyclin-dependent protein serine/threonine kinase inhibitor activity
          protein binding
          transcription factor binding
          acetyltransferase activity
          protein kinase binding
          protein complex binding
          histone acetyltransferase binding
          histone deacetylase binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-qvstf:80/100.66.73.196:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0