Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other STAT5B SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          STAT5B
          Gene Name:
          signal transducer and activator of transcription 5B
          Gene Aliases:
          STAT5
          Chromosome Location:
          Chr.17: 42199177 - 42276460 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.595276
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 108361

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 286.00
          Your Price
          Online offer: 277.65
          277.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: STAT5B
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_012448.3 NP_036580.2 10, 11 1427
          XM_005257626.4 XP_005257683.1 10, 11 1481
          XM_017024977.1 XP_016880466.1 9, 10 1246
          GenBank mRNA AB208920.1 - 10, 11 1406
          AK308163.1 - 10, 11 1315
          BC065227.1 - 10, 11 1427 5553426
          U47686.1 - 10, 11 1404
          U48730.2 - 9, 10 1269

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA-binding transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          allantoin metabolic process
          luteinization
          response to hypoxia
          natural killer cell differentiation
          liver development
          citrate metabolic process
          2-oxoglutarate metabolic process
          succinate metabolic process
          oxaloacetate metabolic process
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription from RNA polymerase II promoter
          isoleucine metabolic process
          valine metabolic process
          creatine metabolic process
          fatty acid metabolic process
          acute-phase response
          JAK-STAT cascade
          female pregnancy
          lactation
          peptidyl-tyrosine phosphorylation
          regulation of steroid metabolic process
          taurine metabolic process
          lipid storage
          regulation of epithelial cell differentiation
          response to estradiol
          response to lipopolysaccharide
          positive regulation of natural killer cell proliferation
          positive regulation of natural killer cell differentiation
          cellular response to hormone stimulus
          T cell differentiation in thymus
          prolactin signaling pathway
          regulation of multicellular organism growth
          positive regulation of multicellular organism growth
          positive regulation of activated T cell proliferation
          progesterone metabolic process
          T cell homeostasis
          negative regulation of apoptotic process
          positive regulation of interleukin-2 biosynthetic process
          response to ethanol
          positive regulation of B cell differentiation
          positive regulation of gamma-delta T cell differentiation
          negative regulation of erythrocyte differentiation
          positive regulation of erythrocyte differentiation
          positive regulation of mitotic cell cycle
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of natural killer cell mediated cytotoxicity
          creatinine metabolic process
          development of secondary female sexual characteristics
          development of secondary male sexual characteristics
          Peyer's patch development
          positive regulation of smooth muscle cell proliferation
          positive regulation of inflammatory response
          positive regulation of cellular component movement
          JAK-STAT cascade involved in growth hormone signaling pathway
          response to interleukin-2
          response to interleukin-4
          response to interleukin-15
          cellular response to growth factor stimulus
          cellular response to epidermal growth factor stimulus
          mast cell migration
          RNA polymerase II core promoter sequence-specific DNA binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          chromatin binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          protein tyrosine kinase activity
          signal transducer activity
          protein binding
          protein phosphatase binding
          glucocorticoid receptor binding
          protein dimerization activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0