Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 엔터프라이즈 서비스
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상 시험 CRO 서비
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other KDM1A SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          KDM1A
          Gene Name:
          lysine demethylase 1A
          Gene Aliases:
          AOF2, BHC110, CPRF, KDM1, LSD1
          Chromosome Location:
          Chr.1: 23019443 - 23083691 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.591518
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 108660

          Purification
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # AM16708
          제품 정가 4,126.00
          Your Price
          온라인 행사가:
          4126.0
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: KDM1A
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001009999.2 NP_001009999.1 16 1970
          NM_015013.3 NP_055828.2 14 1898
          XM_005245786.2 XP_005245843.1 15 1963
          XM_006710472.3 XP_006710535.1 14 1921
          XM_006710473.2 XP_006710536.1 15 1981
          XM_006710474.3 XP_006710537.1 15 1981
          XM_017000716.1 XP_016856205.1 15 1963
          XM_017000717.1 XP_016856206.1 14 1903
          XM_017000718.1 XP_016856207.1 13 1387
          XM_017000719.1 XP_016856208.1 14 1513
          XM_017000720.1 XP_016856209.1 13 1483
          GenBank mRNA AB011173.1 - 14 1851
          AK290328.1 - 14 1424
          AL833812.1 - 10 1020
          BC016639.1 - 12 1137
          BC025362.1 - 6 563
          BC040194.2 - 16 1925 4815528
          BC048134.1 - 14 1819 5298150

          Back To Top

          추가 정보


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxidase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          in utero embryonic development
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          protein demethylation
          blood coagulation
          cell proliferation
          regulation of double-strand break repair via homologous recombination
          regulation of primitive erythrocyte differentiation
          histone deacetylation
          pituitary gland development
          granulocyte differentiation
          negative regulation of protein binding
          histone H3-K9 demethylation
          positive regulation of histone ubiquitination
          cellular response to UV
          histone H3-K4 demethylation
          negative regulation of DNA binding
          negative regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
          negative regulation of DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator
          positive regulation of erythrocyte differentiation
          positive regulation of megakaryocyte differentiation
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of hormone biosynthetic process
          positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
          negative regulation of histone H3-K4 methylation
          negative regulation of histone H3-K9 methylation
          muscle cell development
          oxidation-reduction process
          cellular response to gamma radiation
          negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage by p53 class mediator
          regulation of cellular protein localization
          positive regulation of neural precursor cell proliferation
          positive regulation of stem cell proliferation
          RNA polymerase II transcription factor binding
          p53 binding
          chromatin binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          histone deacetylase activity
          protein binding
          transcription factor binding
          oxidoreductase activity
          enzyme binding
          ligand-dependent nuclear receptor transcription coactivator activity
          demethylase activity
          histone demethylase activity
          histone demethylase activity (H3-K4 specific)
          histone demethylase activity (H3-K9 specific)
          histone demethylase activity (H3-dimethyl-K4 specific)
          telomeric DNA binding
          MRF binding
          transcription regulatory region DNA binding
          flavin adenine dinucleotide binding
          androgen receptor binding
          telomeric repeat-containing RNA binding

          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0