Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
모든 제품 주문
항체
Oligos, Primers, Probes and Genes
TaqMan Real-Time PCR 분석
피펫 및 피펫 팁
실험실용 원심분리기
초저온 냉동고
분광학
비이커
PCR 장비 및 용품
제품 카테고리 전체보기
응용 분야 및 기법
세포 분석
실험실 장비
Real-Time PCR
PCR
크로마토그래피
세포 배양 및 트랜스펙션
DNA/RNA 추출과 분석
단백질 생물학
유세포분석
화학 제품
응용 분야 및 기법 전체보기
서비스
맞춤형 서비스
엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
엔터프라이즈 서비스
360° CDMO 및 CRO 서비스
CDMO 서비스
임상 시험 CRO 서비
장비 서비스
교육 서비스
서비스 전체 보기
지원
고객센터
문의하기
시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
Safety Data Sheets (SDS)
매뉴얼
인용 및 참고 문헌
기기 지원
기술 자료/제품 FAQ
학습 센터
지원 메뉴 전체보기
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
문의하기
빠른 주문
주문 현황
제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
전체검색
전체검색
Search button
주문 현황
빠른주문
로그인
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
계정정보
주문내역조회
커스텀제품 및 프로젝트
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other TRIM2 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
TRIM2
Gene Name:
tripartite motif containing 2
Gene Aliases:
CMT2R, RNF86
Chromosome Location:
Chr.4: 153152281 - 153339322 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.435711
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
108689
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
재고 정보
본사 재고 보유
Catalog #
AM16708
제품 정가
4,126.00
Your Price
온라인 행사가:
4126.0
공급가 확인 ›
카트에 추가
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: TRIM2
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001130067.1
NP_001123539.1
9
1994
NM_015271.4
NP_056086.2
9
1991
XM_006714157.1
XP_006714220.1
9
1991
XM_006714158.1
XP_006714221.1
9
1956
XM_006714159.3
XP_006714222.1
9
2802
XM_006714160.1
XP_006714223.1
10
2756
XM_006714161.1
XP_006714224.1
10
2753
XM_006714162.1
XP_006714225.1
10
2473
XM_006714165.3
XP_006714228.1
7
2184
XM_011531794.1
XP_011530096.1
9
2070
XM_011531795.1
XP_011530097.1
10
2476
XM_011531796.2
XP_011530098.1
9
2006
XM_011531798.2
XP_011530100.1
9
2111
XM_017007943.1
XP_016863432.1
9
1956
XM_017007944.1
XP_016863433.1
10
2756
XM_017007945.1
XP_016863434.1
10
2753
XM_017007946.1
XP_016863435.1
9
2799
XM_017007947.1
XP_016863436.1
9
2070
XM_017007948.1
XP_016863437.1
9
2024
XM_017007949.1
XP_016863438.1
10
2473
XM_017007950.1
XP_016863439.1
10
2476
XM_017007951.1
XP_016863440.1
9
2170
XM_017007952.1
XP_016863441.1
9
2178
XM_017007953.1
XP_016863442.1
7
1522
XM_017007954.1
XP_016863443.1
10
2048
XM_017007955.1
XP_016863444.1
10
2041
GenBank mRNA
AB011089.1
-
9
1939
AF220018.1
-
9
1939
AL110234.1
-
2
251
BC005016.1
-
4
511
BC011052.1
-
9
1994
4156234
Back To Top
추가 정보
Panther Classification:
Molecular Function -
ubiquitin-protein ligase
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
protein ubiquitination
regulation of neuron apoptotic process
ubiquitin-protein transferase activity
protein binding
zinc ion binding
ligase activity
Back To Top
관련 제품
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-2rf75:80/100.66.79.83:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0