Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios empresariales
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other SUPT20H SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          SUPT20H
          Gene Name:
          SPT20 homolog, SAGA complex component
          Gene Aliases:
          C13, C13orf19, FAM48A, FP757, P38IP, SPT20
          Chromosome Location:
          Chr.13: 37009312 - 37059714 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.435815
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 108971

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: SUPT20H
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001014286.2 NP_001014308.2 18, 19 1673
          NM_001278480.1 NP_001265409.1 18, 19 1673
          NM_001278481.1 NP_001265410.1 18, 19 1676
          NM_001278482.1 NP_001265411.1 18, 19 1814
          NM_017569.3 NP_060039.1 18, 19 1755
          XM_005266447.2 XP_005266504.1 18, 19 1649
          XM_005266449.3 XP_005266506.1 18, 19 1610
          XM_005266451.3 XP_005266508.1 18, 19 1646
          XM_005266454.3 XP_005266511.1 17, 18 1608
          XM_005266455.2 XP_005266512.1 18, 19 1649
          XM_005266456.3 XP_005266513.1 17, 18 1681
          XM_005266457.3 XP_005266514.1 17, 18 1607
          XM_005266458.3 XP_005266515.1 17, 18 1678
          XM_005266460.2 XP_005266517.1 18, 19 1649
          XM_005266461.3 XP_005266518.1 18, 19 1649
          XM_005266462.4 XP_005266519.1 18, 19 1649
          XM_005266464.3 XP_005266521.1 18, 19 1649
          XM_005266465.2 XP_005266522.1 18, 19 1646
          XM_005266467.3 XP_005266524.1 18, 19 1649
          XM_017020653.1 XP_016876142.1 18, 19 1646
          XM_017020654.1 XP_016876143.1 17, 18 1608
          XM_017020655.1 XP_016876144.1 17, 18 1607
          XM_017020656.1 XP_016876145.1 17, 18 1676
          XM_017020657.1 XP_016876146.1 18, 19 1646
          XM_017020658.1 XP_016876147.1 17, 18 1628
          XM_017020659.1 XP_016876148.1 17, 18 1607
          XM_017020660.1 XP_016876149.1 18, 19 1646
          XM_017020661.1 XP_016876150.1 17, 18 1607
          GenBank mRNA AF093250.1 - 18, 19 1621
          AF370384.1 - 1, 2 603
          AJ130894.1 - 18, 19 1711
          AK026091.1 - 3, 4 256
          AK027554.1 - 17, 18 1494
          AK225376.1 - 18, 19 1609
          AK292376.1 - 18, 19 1759
          AK304227.1 - 16, 17 1540
          BC001145.1 - 19, 20 1799 3533877
          BC030686.2 - 18, 19 1648 4826077

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_001014170, XM_006232338, XM_006232339, XM_008760995, XM_008760998, and others.
          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_019995, AF139179, AK208103, BC052702, AK208868, and others.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          chromatin/chromatin-binding, or -regulatory protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          autophagy
          gastrulation
          positive regulation of gluconeogenesis by positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription cofactor activity
          protein binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-nrlvp:80/100.66.76.181:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0