Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other INHBA SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          INHBA
          Gene Name:
          inhibin beta A subunit
          Gene Aliases:
          EDF, FRP
          Chromosome Location:
          Chr.7: 41685101 - 41710532 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.28792
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 11093

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: INHBA
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_002192.2 NP_002183.1 2 390
          XM_017012174.1 XP_016867663.1 4 2282
          XM_017012175.1 XP_016867664.1 2 1966
          XM_017012176.1 XP_016867665.1 4 2150
          GenBank mRNA AF218018.1 - 2 349
          AK222742.1 - 1 219
          AK290584.1 - 2 353
          AU137531.1 - 2 390
          BC007858.2 - 2 360 4299832
          J03634.1 - 1 228
          M13436.1 - 1 379

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          growth factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G1/S transition of mitotic cell cycle
          ovarian follicle development
          hair follicle development
          hematopoietic progenitor cell differentiation
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          defense response
          cell cycle arrest
          cell surface receptor signaling pathway
          cell-cell signaling
          nervous system development
          negative regulation of cell proliferation
          male gonad development
          positive regulation of gene expression
          positive regulation of pathway-restricted SMAD protein phosphorylation
          striatal medium spiny neuron differentiation
          cell differentiation
          erythrocyte differentiation
          negative regulation of cell growth
          positive regulation of cellular protein metabolic process
          activin receptor signaling pathway
          endodermal cell differentiation
          growth
          negative regulation of phosphorylation
          odontogenesis
          response to drug
          hemoglobin biosynthetic process
          progesterone secretion
          regulation of MAPK cascade
          negative regulation of interferon-gamma biosynthetic process
          negative regulation of B cell differentiation
          positive regulation of erythrocyte differentiation
          negative regulation of macrophage differentiation
          negative regulation of cell cycle
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          regulation of follicle-stimulating hormone secretion
          positive regulation of follicle-stimulating hormone secretion
          negative regulation of follicle-stimulating hormone secretion
          mesodermal cell differentiation
          cell development
          palate development
          positive regulation of ovulation
          SMAD protein signal transduction
          eyelid development in camera-type eye
          cellular response to follicle-stimulating hormone stimulus
          cellular response to cholesterol
          GABAergic neuron differentiation
          extrinsic apoptotic signaling pathway
          positive regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand
          cytokine activity
          transforming growth factor beta receptor binding
          hormone activity
          protein binding
          growth factor activity
          peptide hormone binding
          inhibin binding
          identical protein binding
          protein heterodimerization activity
          type II activin receptor binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-nq57x:80/100.66.75.150:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0