Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other TLR4 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          TLR4
          Gene Name:
          toll like receptor 4
          Gene Aliases:
          ARMD10, CD284, TLR-4, TOLL
          Chromosome Location:
          Chr.9: 117704175 - 117717491 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.174312
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 112339

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 286.00
          Your Price
          Online offer: 277.65
          277.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: TLR4
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_003266.3 NP_003257.1 4 1065
          NM_138554.4 NP_612564.1 3 945
          NM_138557.2 NP_612567.1 2 778
          GenBank mRNA AB445638.1 - 3 647
          AK226155.1 - 4 820
          AK290053.1 - 4 1048
          AK293068.1 - 3 776
          AK303730.1 - 2 609
          BC025294.1 - 2 564
          BC117422.1 - 3 667 40125973
          BC143841.1 - 4 787
          U88880.1 - 4 811

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          activation of MAPK activity
          toll-like receptor signaling pathway
          B cell proliferation involved in immune response
          nitric oxide production involved in inflammatory response
          regulation of dendritic cell cytokine production
          MyD88-dependent toll-like receptor signaling pathway
          MyD88-independent toll-like receptor signaling pathway
          inflammatory response
          immune response
          I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          I-kappaB phosphorylation
          positive regulation of platelet activation
          positive regulation of gene expression
          astrocyte development
          detection of fungus
          positive regulation of B cell proliferation
          lipopolysaccharide-mediated signaling pathway
          response to lipopolysaccharide
          detection of lipopolysaccharide
          interferon-gamma production
          negative regulation of interferon-gamma production
          negative regulation of interleukin-17 production
          negative regulation of interleukin-23 production
          negative regulation of interleukin-6 production
          negative regulation of tumor necrosis factor production
          positive regulation of chemokine production
          positive regulation of interferon-alpha production
          positive regulation of interferon-beta production
          positive regulation of interferon-gamma production
          positive regulation of interleukin-1 production
          positive regulation of interleukin-10 production
          positive regulation of interleukin-12 production
          positive regulation of interleukin-6 production
          positive regulation of interleukin-8 production
          positive regulation of tumor necrosis factor production
          negative regulation of MyD88-independent toll-like receptor signaling pathway
          toll-like receptor 4 signaling pathway
          TRIF-dependent toll-like receptor signaling pathway
          T-helper 1 type immune response
          macrophage activation
          positive regulation of NF-kappaB import into nucleus
          positive regulation of tumor necrosis factor biosynthetic process
          defense response to bacterium
          positive regulation of interleukin-12 biosynthetic process
          innate immune response
          positive regulation of MHC class II biosynthetic process
          positive regulation of interferon-beta biosynthetic process
          positive regulation of interleukin-8 biosynthetic process
          positive regulation of nitric oxide biosynthetic process
          negative regulation of osteoclast differentiation
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of JNK cascade
          interleukin-1 beta secretion
          regulation of cytokine secretion
          positive regulation of inflammatory response
          defense response to Gram-negative bacterium
          positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity
          positive regulation of nitric-oxide synthase biosynthetic process
          intestinal epithelial structure maintenance
          positive regulation of macrophage cytokine production
          necroptotic process
          negative regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          positive regulation of nucleotide-binding oligomerization domain containing 1 signaling pathway
          positive regulation of nucleotide-binding oligomerization domain containing 2 signaling pathway
          cellular response to lipopolysaccharide
          cellular response to lipoteichoic acid
          cellular response to mechanical stimulus
          apoptotic signaling pathway
          positive regulation of NLRP3 inflammasome complex assembly
          lipopolysaccharide binding
          lipopolysaccharide receptor activity
          receptor activity
          transmembrane signaling receptor activity
          protein binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0