Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
製品情報を探す
リアルタイムPCR
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
クローニング
タンパク質解析
細胞培養、トランスフェクション
細胞治療・遺伝子治療
細胞解析
質量分析
クロマトグラフィー
分光分析、元素分析、同位体分析
研究分野と使用技法の一覧を見る
オンラインオーダー
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
TaqManリアルタイムPCRアッセイ
カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
miRNA Mimics & Inhibitors
Stealth RNAi / siRNA
Silencer Select siRNAs
カスタムDNAプライマー
GeneArt 遺伝子合成
GeneArt Strings DNA Fragments
TrueGuide CRISPR gRNA
オンラインオーダー対象製品を見る
サービス
受託サービス
機器サービス & コンプライアンスサービス
技術サービス
エンタープライズサービス
ピペットサービス
ラボプラスチック消耗品サンプル請求
サービス保守契約
修理・移転設置
ライセンスに関するお問い合わせ
イベント、セミナー、トレーニング
サービス情報の一覧を見る
サポート
製品カタログ
アプリケーションノート
SDSの検索
法規制情報のお問い合わせ
分析証明書
Nunc/Nalgene証明書
e-learning
FAQ・サポート情報
ラーニングセンター
サポートセンター
サポート情報の一覧を見る
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
サインイン
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
Connect Your Lab
アカウント
カスタム製品とプロジェクト
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other ST3GAL3 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
ST3GAL3
Gene Name:
ST3 beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase 3
Gene Aliases:
EIEE15, MRT12, SIAT6, ST3GALII, ST3GalIII, ST3N
Chromosome Location:
Chr.1: 43707497 - 43931165 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.597915
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
112419
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
4,126.00
Your Price
Online offer:
4126.0
Check your price ›
カートに追加
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: ST3GAL3
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001270459.1
NP_001257388.1
12
1155
NM_001270460.1
NP_001257389.1
11
1152
NM_001270461.1
NP_001257390.1
9
903
NM_001270462.1
NP_001257391.1
8
810
NM_001270463.1
NP_001257392.1
8
761
NM_001270464.1
NP_001257393.1
8
716
NM_001270465.1
NP_001257394.1
8
787
NM_001270466.1
NP_001257395.1
5
461
NM_006279.3
NP_006270.1
12
1245
NM_174963.3
NP_777623.2
13
1452
NM_174964.2
NP_777624.1
12
1290
NM_174965.2
NP_777625.1
7
649
NM_174966.2
NP_777626.1
10
951
NM_174967.2
NP_777627.1
7
604
NM_174968.3
NP_777628.2
13
1407
NM_174969.2
NP_777629.1
11
1197
NM_174970.2
NP_777630.1
6
556
NM_174971.3
NP_777631.2
12
1359
NR_073016.1
12
1277
NR_073017.1
10
1154
NR_073018.1
11
1124
NR_073019.1
9
1093
NR_073020.1
10
1010
NR_073021.1
10
938
NR_073023.1
9
898
XM_006710825.3
XP_006710888.1
13
1477
XM_006710827.3
XP_006710890.1
12
1395
XM_006710828.3
XP_006710891.1
14
1617
XM_011541974.2
XP_011540276.1
14
1605
XM_011541976.2
XP_011540278.1
13
1557
XM_011541977.2
XP_011540279.1
13
1488
XM_011541980.2
XP_011540282.1
10
1708
XM_011541981.2
XP_011540283.1
11
1160
XM_011541983.2
XP_011540285.1
14
1752
XM_011541987.2
XP_011540289.1
14
1616
XM_011541988.2
XP_011540290.1
9
1633
XM_017002109.1
XP_016857598.1
14
1713
XM_017002111.1
XP_016857600.1
14
1706
XM_017002112.1
XP_016857601.1
14
1702
XM_017002113.1
XP_016857602.1
12
1325
XM_017002114.1
XP_016857603.1
14
1718
XM_017002115.1
XP_016857604.1
13
1569
XM_017002116.1
XP_016857605.1
13
1540
XM_017002117.1
XP_016857606.1
11
1115
XM_017002118.1
XP_016857607.1
10
998
XM_017002119.1
XP_016857608.1
13
1419
XM_017002120.1
XP_016857609.1
13
1417
XM_017002121.1
XP_016857610.1
11
1210
XM_017002122.1
XP_016857611.1
13
1576
GenBank mRNA
AF425851.1
-
11
1099
AF425852.1
-
6
458
AF425853.1
-
12
1261
AF425854.1
-
11
964
AF425855.1
-
10
961
AF425856.1
-
9
760
AF425857.1
-
6
413
AF425858.1
-
12
1216
AF425859.1
-
10
1006
AF425860.1
-
5
365
AF425861.1
-
11
1168
AF425862.1
-
11
1054
AF425863.1
-
7
596
AF425864.1
-
11
1086
AF425865.1
-
10
933
AF425866.1
-
8
599
AF425867.1
-
9
747
AF425868.1
-
9
963
AF425869.1
-
8
902
AY051143.1
-
11
1182
AY167992.1
-
8
707
AY167993.1
-
8
712
AY167994.1
-
7
570
AY167995.1
-
7
525
AY167996.1
-
9
819
AY167998.1
-
4
270
BC050380.1
-
12
1229
5769575
L23768.1
-
11
1054
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
transferase
metabolite interconversion enzyme
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
ganglioside biosynthetic process
oligosaccharide metabolic process
O-glycan processing
keratan sulfate biosynthetic process
protein N-linked glycosylation via asparagine
sialylation
beta-galactoside (CMP) alpha-2,3-sialyltransferase activity
N-acetyllactosaminide alpha-2,3-sialyltransferase activity
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-2rf75:80/100.66.79.83:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0