Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios empresariales
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ALDH1A2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          ALDH1A2
          Gene Name:
          aldehyde dehydrogenase 1 family member A2
          Gene Aliases:
          RALDH(II), RALDH2, RALDH2-T
          Chromosome Location:
          Chr.15: 57953424 - 58065923 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.643455
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 113072

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: ALDH1A2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001206897.1 NP_001193826.1 14 2238
          NM_003888.3 NP_003879.2 13 2141
          NM_170696.2 NP_733797.1 12 2027
          NM_170697.2 NP_733798.1 11 1745
          GenBank mRNA AB015228.1 - 11 1636
          AK128709.1 - 13 2636
          AK303057.1 - 14 1983
          AL110274.1 - 1 2937
          AL110299.1 - 5 1689
          AL137418.1 - 1 73
          BC030589.2 - 12 1785 4826743

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          dehydrogenase oxidoreductase metabolite interconversion enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          blood vessel development
          kidney development
          liver development
          regulation of endothelial cell proliferation
          retinoic acid biosynthetic process
          heart morphogenesis
          vitamin A metabolic process
          midgut development
          positive regulation of cell proliferation
          negative regulation of cell proliferation
          determination of bilateral symmetry
          anterior/posterior pattern specification
          proximal/distal pattern formation
          positive regulation of gene expression
          neural crest cell development
          morphogenesis of embryonic epithelium
          neural tube development
          pituitary gland development
          neuron differentiation
          lung development
          hindbrain development
          pancreas development
          embryonic camera-type eye development
          response to estradiol
          response to vitamin A
          response to cytokine
          embryonic forelimb morphogenesis
          ureter maturation
          retinol metabolic process
          retinoic acid metabolic process
          retinal metabolic process
          9-cis-retinoic acid biosynthetic process
          positive regulation of apoptotic process
          retinoic acid receptor signaling pathway
          embryonic digestive tract development
          cardiac muscle tissue development
          oxidation-reduction process
          face development
          cellular response to retinoic acid
          retinal dehydrogenase activity
          3-chloroallyl aldehyde dehydrogenase activity
          aldehyde dehydrogenase (NAD) activity
          retinal binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0