Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
모든 제품 주문
항체
Oligos, Primers, Probes and Genes
TaqMan Real-Time PCR 분석
피펫 및 피펫 팁
실험실용 원심분리기
초저온 냉동고
분광학
비이커
PCR 장비 및 용품
제품 카테고리 전체보기
응용 분야 및 기법
세포 분석
실험실 장비
Real-Time PCR
PCR
크로마토그래피
세포 배양 및 트랜스펙션
DNA/RNA 추출과 분석
단백질 생물학
유세포분석
화학 제품
응용 분야 및 기법 전체보기
서비스
맞춤형 서비스
엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
엔터프라이즈 서비스
360° CDMO 및 CRO 서비스
CDMO 서비스
임상 시험 CRO 서비
장비 서비스
교육 서비스
서비스 전체 보기
지원
고객센터
문의하기
시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
Safety Data Sheets (SDS)
매뉴얼
인용 및 참고 문헌
기기 지원
기술 자료/제품 FAQ
학습 센터
지원 메뉴 전체보기
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
문의하기
빠른 주문
주문 현황
제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
전체검색
전체검색
Search button
주문 현황
빠른주문
로그인
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
계정정보
주문내역조회
커스텀제품 및 프로젝트
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other ABLIM1 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
ABLIM1
Gene Name:
actin binding LIM protein 1
Gene Aliases:
ABLIM, LIMAB1, LIMATIN, abLIM-1
Chromosome Location:
Chr.10: 114431110 - 114821643 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.438236
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
11432
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
재고 정보
본사 재고 보유
Catalog #
AM16708
제품 정가
4,126.00
Your Price
온라인 행사가:
4126.0
공급가 확인 ›
카트에 추가
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: ABLIM1
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001003407.1
NP_001003407.1
7
1028
NM_001003408.1
NP_001003408.1
7
1028
NM_001322882.1
NP_001309811.1
7
1028
NM_001322883.1
NP_001309812.1
7
1028
NM_001322884.1
NP_001309813.1
7
827
NM_001322885.1
NP_001309814.1
7
827
NM_001322886.1
NP_001309815.1
7
827
NM_001322887.1
NP_001309816.1
7
1028
NM_001322888.1
NP_001309817.1
2
279
NM_001322889.1
NP_001309818.1
2
300
NM_001322890.1
NP_001309819.1
2
279
NM_001322891.1
NP_001309820.1
2
300
NM_001322892.1
NP_001309821.1
2
279
NM_001322893.1
NP_001309822.1
2
300
NM_001322894.1
NP_001309823.1
2
300
NM_001322895.1
NP_001309824.1
2
279
NM_001322896.1
NP_001309825.1
2
279
NM_001322897.1
NP_001309826.1
2
279
NM_001322898.1
NP_001309827.1
2
279
NM_001322899.1
NP_001309828.1
2
300
NM_001322900.1
NP_001309829.1
2
279
NM_002313.5
NP_002304.3
7
1005
NM_006720.3
NP_006711.3
2
279
XM_005269824.2
XP_005269881.1
7
1764
XM_005269826.1
XP_005269883.1
2
284
XM_005269827.4
XP_005269884.1
2
998
XM_006717837.1
XP_006717900.1
7
1376
XM_006717846.3
XP_006717909.1
2
1019
XM_006717847.1
XP_006717910.1
2
197
XM_011539801.1
XP_011538103.1
7
780
XM_011539802.1
XP_011538104.1
7
693
XM_011539803.1
XP_011538105.1
9
882
XM_011539805.1
XP_011538107.1
7
1033
XM_017016242.1
XP_016871731.1
9
882
XM_017016243.1
XP_016871732.1
9
882
XM_017016244.1
XP_016871733.1
9
882
XM_017016245.1
XP_016871734.1
7
866
XM_017016246.1
XP_016871735.1
9
882
XM_017016247.1
XP_016871736.1
6
662
XM_017016248.1
XP_016871737.1
6
662
XM_017016249.1
XP_016871738.1
9
882
XM_017016250.1
XP_016871739.1
7
866
XM_017016251.1
XP_016871740.1
9
882
XM_017016252.1
XP_016871741.1
9
882
XM_017016253.1
XP_016871742.1
9
882
XM_017016254.1
XP_016871743.1
9
882
XM_017016255.1
XP_016871744.1
7
866
XM_017016256.1
XP_016871745.1
7
1764
XM_017016257.1
XP_016871746.1
8
882
XM_017016258.1
XP_016871747.1
2
998
XM_017016259.1
XP_016871748.1
2
197
GenBank mRNA
AA314019.1
-
5
407
AF005654.1
-
7
1026
AK093471.1
-
8
632
AK098277.1
-
2
284
AK122891.1
-
7
1378
AK297344.1
-
7
1102
AK298709.1
-
2
183
AL710059.1
-
2
284
BC002448.2
-
2
183
3347450
CR749819.1
-
2
275
D31883.2
-
7
830
Back To Top
추가 정보
Panther Classification:
Molecular Function -
actin or actin-binding cytoskeletal protein
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
cytoskeleton organization
visual perception
organ morphogenesis
lamellipodium assembly
cilium assembly
actin binding
protein binding
zinc ion binding
Back To Top
관련 제품
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-fz5f2:80/100.66.72.225:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0