Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other PPARGC1A SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          PPARGC1A
          Gene Name:
          PPARG coactivator 1 alpha
          Gene Aliases:
          LEM6, PGC-1(alpha), PGC-1alpha, PGC-1v, PGC1, PGC1A, PPARGC1
          Chromosome Location:
          Chr.4: 23792021 - 24472975 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.527078
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 114748

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: PPARGC1A
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_013261.3 NP_037393.1 4 582
          XM_005248131.4 XP_005248188.1 4 1325
          XM_005248132.1 XP_005248189.1 4 504
          XM_005248134.4 XP_005248191.1 4 571
          XM_011513765.2 XP_011512067.1 5 1074
          XM_011513766.1 XP_011512068.1 5 656
          XM_011513767.2 XP_011512069.1 5 2794
          XM_011513768.1 XP_011512070.1 4 555
          XM_011513769.2 XP_011512071.1 4 571
          XM_011513770.2 XP_011512072.1 3 792
          XM_011513771.1 XP_011512073.1 3 401
          XM_017007664.1 XP_016863153.1 6 1031
          GenBank mRNA AB061325.1 - 4 537
          AF106698.1 - 4 582
          AF159714.1 - 4 491
          AF186379.1 - 4 501
          AK296591.1 - 4 540
          AK301883.1 - 4 534
          AK309261.1 - 4 540
          HQ695733.1 - 3 792
          JQ772116.1 - 5 870
          JQ772117.1 - 5 973
          JQ772118.1 - 6 1038
          JQ772119.1 - 5 870
          JQ772120.1 - 5 952

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transcription cofactor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          response to reactive oxygen species
          mitophagy
          temperature homeostasis
          cellular glucose homeostasis
          negative regulation of protein phosphorylation
          response to dietary excess
          response to ischemia
          galactose metabolic process
          gluconeogenesis
          regulation of transcription, DNA-templated
          transcription initiation from RNA polymerase II promoter
          mRNA processing
          protein complex assembly
          mitochondrion organization
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter by pheromones
          aging
          digestion
          circadian rhythm
          androgen metabolic process
          RNA splicing
          response to cold
          positive regulation of mitochondrion organization
          skeletal muscle atrophy
          response to muscle activity
          response to electrical stimulus involved in regulation of muscle adaptation
          negative regulation of smooth muscle cell migration
          fatty acid oxidation
          cerebellum development
          respiratory electron transport chain
          androgen receptor signaling pathway
          forebrain development
          circadian regulation of gene expression
          cellular response to oxidative stress
          positive regulation of histone acetylation
          cellular response to potassium ion
          response to statin
          response to drug
          response to starvation
          regulation of circadian rhythm
          response to leucine
          negative regulation of neuron apoptotic process
          cellular respiration
          positive regulation of gluconeogenesis
          negative regulation of glycolytic process
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of fatty acid oxidation
          positive regulation of smooth muscle cell proliferation
          negative regulation of smooth muscle cell proliferation
          protein stabilization
          brown fat cell differentiation
          positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
          flavone metabolic process
          adipose tissue development
          cellular response to lipopolysaccharide
          cellular response to nitrite
          cellular response to caffeine
          cellular response to fructose stimulus
          cellular response to glucose stimulus
          cellular response to interleukin-6
          cellular response to tumor necrosis factor
          cellular response to follicle-stimulating hormone stimulus
          cellular response to estradiol stimulus
          cellular response to hypoxia
          cellular response to transforming growth factor beta stimulus
          response to epinephrine
          response to norepinephrine
          negative regulation of mitochondrial fission
          cellular response to thyroid hormone stimulus
          negative regulation of neuron death
          response to metformin
          positive regulation of cellular respiration
          positive regulation of mitochondrial DNA metabolic process
          positive regulation of muscle tissue development
          positive regulation of glomerular visceral epithelial cell apoptotic process
          cellular response to ionomycin
          cellular response to resveratrol
          response to methionine
          adaptive thermogenesis
          positive regulation of progesterone biosynthetic process
          negative regulation of receptor activity
          regulation of N-methyl-D-aspartate selective glutamate receptor activity
          positive regulation of energy homeostasis
          positive regulation of ATP biosynthetic process
          nucleotide binding
          RNA polymerase II transcription cofactor activity
          DNA binding
          transcription coactivator activity
          RNA binding
          protein binding
          transcription factor binding
          ligand-dependent nuclear receptor binding
          estrogen receptor binding
          ligand-dependent nuclear receptor transcription coactivator activity
          chromatin DNA binding
          ubiquitin protein ligase binding
          peroxisome proliferator activated receptor binding
          alpha-tubulin binding
          sequence-specific DNA binding
          androgen receptor binding
          promoter-specific chromatin binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0