Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other PPP3CB SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          PPP3CB
          Gene Name:
          protein phosphatase 3 catalytic subunit beta
          Gene Aliases:
          CALNA2, CALNB, CNA2, PP2Bbeta
          Chromosome Location:
          Chr.10: 73436428 - 73496024 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.500067
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 114883

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: PPP3CB
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001142353.2 NP_001135825.1 7, 8 1017
          NM_001142354.2 NP_001135826.1 7, 8 1017
          NM_001289968.1 NP_001276897.1 8, 9 1071
          NM_001289969.1 NP_001276898.1 8, 9 1136
          NM_021132.3 NP_066955.1 7, 8 1017
          XM_005269944.1 XP_005270001.1 7, 8 1017
          XM_017016379.1 XP_016871868.1 7, 8 1017
          GenBank mRNA AJ488506.1 - 7, 8 954
          AK301582.1 - 8, 9 1043
          BC028049.1 - 7, 8 1005 4538822
          BC035464.1 - 7, 8 975
          M29550.1 - 8, 9 1043
          M29551.1 - 7, 8 998

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_017042, M58441, M31809, D90036.
          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_008914, M81483, AB221678, BC066000, BC037668, and others.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protein phosphatase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of T cell mediated cytotoxicity
          lymphangiogenesis
          protein phosphorylation
          protein dephosphorylation
          signal transduction
          Wnt signaling pathway, calcium modulating pathway
          heart development
          learning
          memory
          dephosphorylation
          calcium ion regulated exocytosis
          T cell differentiation
          locomotion involved in locomotory behavior
          calcineurin-NFAT signaling cascade
          response to cytokine
          social behavior
          cellular response to drug
          positive regulation of insulin secretion involved in cellular response to glucose stimulus
          Fc-epsilon receptor signaling pathway
          T cell proliferation
          T cell activation
          T cell homeostasis
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          regulation of synaptic plasticity
          axon extension
          regulation of insulin secretion
          positive regulation of NFAT protein import into nucleus
          protein serine/threonine phosphatase activity
          calcium ion binding
          protein binding
          calmodulin binding
          drug binding
          enzyme binding
          protein phosphatase 2B binding
          calmodulin-dependent protein phosphatase activity
          protein dimerization activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-2k58s:80/100.66.76.192:80.
          git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0