Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ABLIM1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          ABLIM1
          Gene Name:
          actin binding LIM protein 1
          Gene Aliases:
          ABLIM, LIMAB1, LIMATIN, abLIM-1
          Chromosome Location:
          Chr.10: 114431110 - 114821643 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.438236
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 11521

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: ABLIM1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001003407.1 NP_001003407.1 14 1682
          NM_001003408.1 NP_001003408.1 15 1766
          NM_001322882.1 NP_001309811.1 15 1766
          NM_001322883.1 NP_001309812.1 13 1577
          NM_001322884.1 NP_001309813.1 13 1376
          NM_001322885.1 NP_001309814.1 13 1376
          NM_001322886.1 NP_001309815.1 14 1481
          NM_001322887.1 NP_001309816.1 13 1577
          NM_001322888.1 NP_001309817.1 10 1053
          NM_001322889.1 NP_001309818.1 10 1038
          NM_001322890.1 NP_001309819.1 8 828
          NM_001322891.1 NP_001309820.1 8 849
          NM_001322892.1 NP_001309821.1 8 828
          NM_001322893.1 NP_001309822.1 8 849
          NM_001322894.1 NP_001309823.1 9 954
          NM_001322895.1 NP_001309824.1 9 933
          NM_001322896.1 NP_001309825.1 7 750
          NM_001322897.1 NP_001309826.1 8 855
          NM_001322898.1 NP_001309827.1 8 828
          NM_001322899.1 NP_001309828.1 8 849
          NM_001322900.1 NP_001309829.1 7 750
          NM_002313.5 NP_002304.3 14 1659
          NM_006720.3 NP_006711.3 9 912
          XM_005269824.2 XP_005269881.1 14 2418
          XM_005269826.1 XP_005269883.1 11 1142
          XM_005269827.4 XP_005269884.1 10 1772
          XM_006717837.1 XP_006717900.1 16 2234
          XM_006717846.3 XP_006717909.1 11 1877
          XM_006717847.1 XP_006717910.1 10 971
          XM_011539801.1 XP_011538103.1 16 1638
          XM_011539802.1 XP_011538104.1 16 1551
          XM_011539803.1 XP_011538105.1 16 1536
          XM_011539805.1 XP_011538107.1 16 1891
          XM_017016242.1 XP_016871731.1 18 1740
          XM_017016243.1 XP_016871732.1 17 1620
          XM_017016244.1 XP_016871733.1 17 1620
          XM_017016245.1 XP_016871734.1 16 1724
          XM_017016246.1 XP_016871735.1 16 1515
          XM_017016247.1 XP_016871736.1 13 1295
          XM_017016248.1 XP_016871737.1 14 1436
          XM_017016249.1 XP_016871738.1 17 1620
          XM_017016250.1 XP_016871739.1 15 1640
          XM_017016251.1 XP_016871740.1 15 1431
          XM_017016252.1 XP_016871741.1 15 1431
          XM_017016253.1 XP_016871742.1 16 1536
          XM_017016254.1 XP_016871743.1 16 1515
          XM_017016255.1 XP_016871744.1 14 1520
          XM_017016256.1 XP_016871745.1 13 2313
          XM_017016257.1 XP_016871746.1 15 1515
          XM_017016258.1 XP_016871747.1 9 1652
          XM_017016259.1 XP_016871748.1 9 851
          GenBank mRNA AF005654.1 - 14 1680
          AK058007.1 - 4 301
          AK093471.1 - 14 1181
          AK098277.1 - 9 917
          AK122891.1 - 15 2116
          AK297344.1 - 14 1756
          AK298709.1 - 8 732
          BC002448.2 - 7 654 3347450
          CR749819.1 - 8 824
          D31883.2 - 14 1484

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          actin or actin-binding cytoskeletal protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cytoskeleton organization
          visual perception
          organ morphogenesis
          lamellipodium assembly
          cilium assembly
          actin binding
          protein binding
          zinc ion binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0